Learn More
Ammoniumhydroxid-Lösung, 28 bis 30 %, ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™
ACS-Reagenz, 28.0 bis 30.0 % NH3-Basis
43.80 € - 166.34 €
Chemische Identifikatoren
CAS 1336-21-6
Summenformel H5NO
Molekulargewicht (g/mol) 35.05
MDL-Nummer MFCD00066650
InChI-Schlüssel VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ammoniumhydroxid, Ammoniakwasser, Ammoniak wässrig, Aquammoniak, Ammoniak, Wasser, Haushaltsammoniak, Aammoniumhydroxidlösung, Ammoniak, Monohydrat, Ammoniumhydroxid Nh4OH, ammonium hydroxide nh4 oh
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
SMILES N.O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15633640
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Honeywell-Fluka
320145-500ML
500 ml N/A N/A N/A
15613640
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Honeywell-Fluka
320145-1L
1 l N/A N/A N/A
15623640
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Honeywell-Fluka
320145-2.5L
2.5 l N/A N/A N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1336-21-6
35.05
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
14923
N.O
H5NO
MFCD00066650
Ammoniumhydroxid, Ammoniakwasser, Ammoniak wässrig, Aquammoniak, Ammoniak, Wasser, Haushaltsammoniak, Aammoniumhydroxidlösung, Ammoniak, Monohydrat, Ammoniumhydroxid Nh4OH, ammonium hydroxide nh4 oh
CHEBI:18219
Spezifikation
Ammoniumhydroxidlösung
H5NO
28 bis 30 % NH3-Basis
2672
0.9 g/ml bei 25 °C
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Ammoniumhydroxid
35.05
CHEBI:18219
ACS-Reagenz
1.2 (vs. Luft)
1336-21-6
NH4OH
MFCD00066650
3587154
Ammoniumhydroxid, Ammoniakwasser, Ammoniak wässrig, Aquammoniak, Ammoniak, Wasser, Haushaltsammoniak, Aammoniumhydroxidlösung, Ammoniak, Monohydrat, Ammoniumhydroxid Nh4OH, ammonium hydroxide nh4 oh
N.O
0.27
14923
35.05 mol
≤ 0.002 %
115 mmHg (20 °C)
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
P273-P280-P303 + P361 + P353-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338-P391
H302-H314-H335-H400