Learn More
Bollé Safety Bandido Schutzbrille
Das günstige Modell BANDIDO besteht vollständig aus widerstandsfähigem Polycarbonat.
5.60 € - 12.20 €
Spezifikation
Enthält Brillenband (für Sicherheitsbrillen)
Gewicht (metrisch) 28 g
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Linsenfärbung LensType Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Linsenfärbung LensType Preis Menge & Verfügbarkeit  
12649120
Unterlagen ansehen
Bollé Safety
BANPSF
Rauch N/A N/A N/A
12659120
Unterlagen ansehen
Bollé Safety
BANPSJ
Yellow N/A N/A N/A
12669120
Unterlagen ansehen
Bollé Safety
BANWPCC5
Brille 5
11.65 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11895834
Unterlagen ansehen
Bollé Safety
BANCI
Durchsichtig N/A N/A N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Ein kostengünstiges Modell für echten Schutz.
  • BANDIDO besteht vollständig aus hochfestem Polycarbonat und bietet ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis.
  • Rundum-Design
  • Bandido Sicherheitsbrillen sind mit einer Vielzahl von zertifizierten Eigenschaften erhältlich, darunter die folgenden (siehe Spezifikationen der einzelnen Modelle):
    • EN 166: Die Mindestgarantie der Schutzbrille deckt alltägliche Risiken wie das Fallenlassen auf den Boden sowie Materialalterung durch Licht, Hitze oder Korrosion usw. ab.
    • EN 170, Strahlenrisiken - UV-Schutz: Der Schutz filtert ultraviolette Strahlung. Diese Art von Schutz wird besonders bei Aktivitäten empfohlen, bei denen die Quelle der ultravioletten Strahlung überwiegt, wie Quecksilberdampflampen, Actinika oder Germizide. Anwendungsebenen: 2-1.2, 2C-1.2 Linsenfarbe: Klar, blau, gelb oder grün. Das Hinzufügen des Codes ‚C‘ weist auf eine gute Farberkennung durch den Halter hin.
    • EN172, Risiken durch Sonneneinstrahlung:& Filterschutz für industrielle Sonnenstrahlung. Empfohlen für Arbeiten im Freien, EN172-Norm garantiert Schutz von 99.99 % vor ultravioletter Sonnenstrahlung. Anwendungsebenen: 5-3.1 (polarisiert) 5-2 (Dämmerung), 5-1.4 (ESP oder CSP), 5/1.1-1.4 (Kontrast), 5-2.5 und 5 bis 4.1 (Rauch) Linsenfarbe: je nach Objektivtechnologie.& ;
    • EN175, Norm für Schweißarbeiten:& Legt die Sicherheitsanforderungen und Testmethoden für die Augen- und Gesichtsschutzausrüstung fest, die für das Schweißen und die damit verbundenen Verfahren verwendet wird. In dieser europäischen Norm sind die Anforderungen und Prüfverfahren für die persönliche Schutzausrüstung zum Schutz der Augen und des Gesichts des Bedieners vor schädlicher optischer Strahlung und anderen spezifischen Risiken festgelegt, die durch übliche Schweiß- oder Schneidverfahren oder andere damit verbundene Verfahren entstehen. Die Norm legt den Schutz, einschließlich ergonomischer Aspekte, vor Risiken oder Gefahren verschiedener Art fest: Strahlung, Entzündlichkeit sowie mechanischen und elektrischen Risiken. Diese Norm definiert die verwendeten Begriffe und spezifiziert die Anforderungen in Bezug auf Materialien, Konstruktion und Herstellung.
    • F; Mechanisches Risiko - geringer Energieeinfluss: Niedriger Energieeinfluss, widersteht einer 6 mm-Kugel mit 0.86 g bei 45 m/s
    • T, Mechanisches Risiko - Partikel mit hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen: Der Buchstabe T unmittelbar nach dem Symbol für die mechanische Festigkeit erlaubt die Verwendung von Partikeln mit hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen.
    • Optische Klasse: Klasse 1, Dauerbelastung, dauerhaft getragen.
    • CE, Europäische Norm Rahmen markiert, um die Einhaltung der CE-Norm zu kennzeichnen.
Spezifikation
Spezifikation
Brillenband (für Sicherheitsbrillen)
28 g