Learn More
Bariumbromid-Dihydrat, Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific™
26.92 € - 309.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 7791-28-8
Summenformel BaBr2H4O2
Molekulargewicht (g/mol) 333.17
MDL-Nummer MFCD00149153
InChI-Schlüssel HQQMRSGBIPFNSN-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name barium(2+) dihydrate dibromide
SMILES O.O.[Br-].[Br-].[Ba++]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11326148
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
011125.06
5 g N/A N/A N/A
11336148
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
011125.14
25 g N/A N/A N/A
11346148
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
011125.22
100 g N/A N/A N/A
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7791-28-8
333.17
HQQMRSGBIPFNSN-UHFFFAOYSA-L
O.O.[Br-].[Br-].[Ba++]
BaBr2H4O2
MFCD00149153
barium(2+) dihydrate dibromide
Spezifikation
Barium bromide dihydrate
Weiß
(Metallbasis)
MFCD00149153
14,968
HQQMRSGBIPFNSN-UHFFFAOYSA-L
barium(2+) dihydrate dibromide
333.17 (297.14 Anhydrous)
Puratronic™
3.58 g/mL
7791-28-8
Pulver
BaBr2H4O2
UN1564
Very soluble in water, soluble in methanol
O.O.[Br-].[Br-].[Ba++]
333.17
99.999%
Geruchsneutral
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H302-H332
Harmful if swallowed.
Harmful if inhaled.
P261-P264b-P270-P271-P301+P312-P304+P340-P312-P330-P501c
H302+H332
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: BARIUM COMPOUNDS, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 234-140-0
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen