Learn More
Bariumselenit, 97 %
24.01 € - 91.02 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 13718-59-7 |
---|---|
Summenformel | BaO3Se |
Molekulargewicht (g/mol) | 264.295 |
MDL-Nummer | MFCD00003446 |
InChI-Schlüssel | VQKDPABSEYUERS-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | barium selenite, selenious acid, barium salt 1:1, barium 2+ selenite, bariumselenit, barium 2+ selenit, acmc-20alqt, bariumselenite, ba.so3e, selenious acid barium salt, seleniousacid,bariumsalt 1:1 |
PubChem CID | 166893 |
IUPAC-Name | Barium(2+);selenit |
SMILES | [O-][Se](=O)[O-].[Ba+2] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11481990
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17451.22 |
100 g | N/A | N/A | N/A | ||||
11491990
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17451.36 |
500 g | N/A | N/A | N/A | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
13718-59-7 | |
264.295 | |
VQKDPABSEYUERS-UHFFFAOYSA-L | |
166893 | |
[O-][Se](=O)[O-].[Ba+2] |
BaO3Se | |
MFCD00003446 | |
barium selenite, selenious acid, barium salt 1:1, barium 2+ selenite, bariumselenit, barium 2+ selenit, acmc-20alqt, bariumselenite, ba.so3e, selenious acid barium salt, seleniousacid,bariumsalt 1:1 | |
Barium(2+);selenit |
Spezifikation
Barium selenite | |
BaO3Se | |
MFCD00003446 | |
barium selenite, selenious acid, barium salt 1:1, barium 2+ selenite, bariumselenit, barium 2+ selenit, acmc-20alqt, bariumselenite, ba.so3e, selenious acid barium salt, seleniousacid,bariumsalt 1:1 | |
[O-][Se](=O)[O-].[Ba+2] | |
264.295 | |
264.29 |
13718-59-7 | |
BaSeO3 | |
UN2630 | |
VQKDPABSEYUERS-UHFFFAOYSA-L | |
Barium(2+);selenit | |
166893 | |
97% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H300-H310-H330-H373
Fatal if swallowed.
Fatal in contact with skin.
Fatal if inhaled.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
P260-P262-P264b-P270-P271-P280-P284-P301+P310-P302+P350-P304+P340-P310-P314-P330-P361-P363-P501c
H300+H310+H330-H373
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: I; Proper Shipping Name: SELENITES
missing translation for 'einecsNumber' : 237-280-0
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen