Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Löffel aus Edelstahl
Doppelendlöffel bieten zwei Schüsselgrößen für eine bequeme Probenhandhabung
Marke: Bel-Art™ H36729-0015
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Doppelendlöffel bieten zwei Schüsselgrößen für eine bequeme Probenhandhabung
- Konstruktion aus poliertem 304-Edelstahl
- Massive, abgerundete Welle für einfache Handhabung
Spezifikation
Löffel | |
Autoklavierbar | |
0,5, 2 ml | |
Silber | |
5,9 in. | |
15 cm | |
1,25 in. |
Edelstahl | |
Doppeltes Ende mit 0.5 ml kleinem Löffel an einem Ende und 2 ml großem Löffel am anderen | |
Nein | |
5,9 x 1,25 in. (15 x 3,17 cm) | |
5.45 Zoll | |
13,84 cm | |
3,17 cm |