Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Löffel aus Edelstahl
Doppelendlöffel bieten zwei Schüsselgrößen für eine bequeme Probenhandhabung
64.45 € - 93.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Löffel |
---|---|
Material | Edelstahl |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Einwegprodukt | Nein |
Farbe | Silber |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Enthält | Länge (angloamerikanisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Enthält | Länge (angloamerikanisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
15580122
|
Bel-Art™
H36729-0030 |
2, 8 ml | Doppeltes Ende mit 2 ml kleinem Löffel an einem Ende und 8 ml großem Löffel am anderen | 11,81 in. | 30 cm |
93.00 €
2 Packungen |
Verfügbar ab: 10-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15540122
|
Bel-Art™
H36729-0015 |
0,5, 2 ml | Doppeltes Ende mit 0.5 ml kleinem Löffel an einem Ende und 2 ml großem Löffel am anderen | 5,9 in. | 15 cm |
64.45 €
2 Packungen |
Verfügbar ab: 02-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15560122
|
Bel-Art™
H36729-0021 |
1,6, 3 ml | Doppeltes Ende mit 1.6 ml kleinem Löffel an einem Ende und 3 ml großem Löffel am anderen | 8.26 Zoll | 21 cm |
78.60 €
2 Packungen |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
Doppelendlöffel bieten zwei Schüsselgrößen für eine bequeme Probenhandhabung
- Konstruktion aus poliertem 304-Edelstahl
- Massive, abgerundete Welle für einfache Handhabung
Spezifikation
Löffel | |
Autoklavierbar | |
Silber |
Edelstahl | |
Nein |