Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Löffel aus Edelstahl
Doppelendlöffel bieten zwei Schüsselgrößen für eine bequeme Probenhandhabung
Marke: Bel-Art™ H36729-0030
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Doppelendlöffel bieten zwei Schüsselgrößen für eine bequeme Probenhandhabung
- Konstruktion aus poliertem 304-Edelstahl
- Massive, abgerundete Welle für einfache Handhabung
Spezifikation
Löffel | |
Autoklavierbar | |
2, 8 ml | |
Silber | |
11,81 in. | |
30 cm | |
1,5 in. |
Edelstahl | |
Doppeltes Ende mit 2 ml kleinem Löffel an einem Ende und 8 ml großem Löffel am anderen | |
Nein | |
11,81 x 1,5 in. (30 x 3,81 cm) | |
9.25 Zoll | |
23,49 cm | |
3,81 cm |