Learn More
Benzolsulfinsäurechlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
28.11 € - 210.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 98-09-9
Summenformel C6H5ClO2S
Molekulargewicht (g/mol) 176.614
MDL-Nummer MFCD00007426
InChI-Schlüssel CSKNSYBAZOQPLR-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylsulfonyl chloride, benzene sulfochloride, benzenesulfonic chloride, benzenosulfochloride, benzene sulfonechloride, benzenosulfochlorek, benzenesulfonic acid chloride, benzenesulphonyl chloride, benzolsulfochloride, benzenesulfochloride
PubChem CID 7369
IUPAC-Name Benzolsulfonylchlorid
SMILES C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11449822
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10849.30
250 g
28.11 €
250 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11439822
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10849.0B
1000 g
66.43 €
1000 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11459822
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10849.0I
5000 g N/A N/A N/A
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Benzolsulfonylchlorid reagiert mit Grignard-Reagenzien und bildet aus N-unsubstituierten Indolen Oxindole. Wird häufig verwendet, um den Assay von Thiamin in verschiedenen Lebensmittelprodukten zu überprüfen. Ist an der Synthese von Alpha-Disulfonen, Sulfonamiden und Sulfoantestern als Vorstufe beteiligt. Ist ein Derivatisierungsreagenz zur Bestimmung verschiedener Amine in Abwasser und Oberflächenwasser auf der Sub-ppb-Ebene durch Gaschromatographie-Massenspektrometrie. Ist ein gebräuchliches Reagenz, das im Hinsberg-Test zum Nachweis und zur Unterscheidung der Amine als primäre, sekundäre und tertiäre Amine verwendet wird.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich. Löslich in Äther und Alkohol.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Inkompatibel mit Wasser, starken Oxidationsmitteln, starken Basen, Methylformamid und Dimethylsulfoxid.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
98-09-9
176.614
CSKNSYBAZOQPLR-UHFFFAOYSA-N
7369
C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl
C6H5ClO2S
MFCD00007426
phenylsulfonyl chloride, benzene sulfochloride, benzenesulfonic chloride, benzenosulfochloride, benzene sulfonechloride, benzenosulfochlorek, benzenesulfonic acid chloride, benzenesulphonyl chloride, benzolsulfochloride, benzenesulfochloride
Benzolsulfonylchlorid
Spezifikation
Benzenesulfonyl chloride
14°C to 15°C
252°C
Irritating
1.5525
UN2225
Moisture sensitive
phenylsulfonyl chloride, benzene sulfochloride, benzenesulfonic chloride, benzenosulfochloride, benzene sulfonechloride, benzenosulfochlorek, benzenesulfonic acid chloride, benzenesulphonyl chloride, benzolsulfochloride, benzenesulfochloride
CSKNSYBAZOQPLR-UHFFFAOYSA-N
Benzolsulfonylchlorid
7369
98%
98-09-9
1.377
132°C (270°F)
C6H5ClO2S
MFCD00007426
606926
14,1072
Insoluble in water. Soluble in ether and alcohol.
C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl
176.614
176.62
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H314-H318-H302
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Augenschäden.
Gesundheitsschädlich beim Verschlucken
P260-P264b-P270-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
Gehäuse H302-H314
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:BENZOLSULFONYLCHLORID
missing translation for 'einecsNumber' : 202-636-6
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse DB8750000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen