Learn More
Bornitrid, niedriger Binder,99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Wird als Schmiermittel und als Zusatzstoff für Kosmetika verwendet. Bornitrid hat ein Potenzial für den Einsatz in der Nanotechnologie. Wird auch in Farben, Dentalzementen, Bleistiftminen, xerographischen Verfahren und Laserdruckern verwendet und versiegelt Sauerstoffsensoren.
348.74 € - 1413.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 10043-11-5 |
---|---|
Summenformel | BN |
Molekulargewicht (g/mol) | 24.82 |
MDL-Nummer | MFCD00011317 |
InChI-Schlüssel | LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r |
PubChem CID | 66227 |
ChEBI | CHEBI:50883 |
IUPAC-Name | Boranilidyneamin |
SMILES | B=N |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15452377
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045575.KG |
1 Pc. |
348.74 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15462377
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045575.KJ |
5 Pc. | N/A | N/A | N/A | ||||
Beschreibung
Used as a lubricant and an additive to cosmetic products. Boron nitride has potential use in nanotechnology. Also used in paints, dental cements, pencil leads, xerographic process and laser printers, sealing oxygen sensors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
10043-11-5 | |
24.82 | |
LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N | |
66227 | |
Boranilidyneamin |
BN | |
MFCD00011317 | |
boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r | |
CHEBI:50883 | |
B=N |
Spezifikation
Boron nitride | |
Heiß gepresster Stab, 9,5 mm Durchmesser x 203 mm Länge | |
MFCD00011317 | |
Insoluble in water. Boron nitride is insoluble in the acids. Soluble in alkaline molten salts and nitrides, | |
B=N | |
24.82 | |
CHEBI:50883 | |
99.5% |
10043-11-5 | |
BN | |
boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r | |
LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N | |
Boranilidyneamin | |
66227 | |
24.82 | |
Beutel |
Sicherheit und Handhabung
P261-P271-P304+P340-P312-P501c
Gehäuse H335
missing translation for 'einecsNumber' : 233-136-6
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen