Learn More
Calciumhypochlorit, technisch, Fisher Chemical
19.30 € - 35.90 €
Chemische Identifikatoren
CAS 7778-54-3
Summenformel CaCl2O2
Molekulargewicht (g/mol) 142.98
MDL-Nummer 10900
InChI-Schlüssel ZKQDCIXGCQPQNV-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Calcium-Dihypochlorit
SMILES [Ca++].[O-]Cl.[O-]Cl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11418103
Unterlagen ansehen
Fisher Chemical
C/1720/53
500 g N/A N/A N/A
10673933
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Fisher Chemical
C/1720/60
1 kg N/A N/A N/A
Chemische Identifikatoren
7778-54-3
142.98
ZKQDCIXGCQPQNV-UHFFFAOYSA-N
[Ca++].[O-]Cl.[O-]Cl
CaCl2O2
10900
Calcium-Dihypochlorit
Spezifikation
100°C
Weiß
Fest
10900
[Ca++].[O-]Cl.[O-]Cl
142.98
Pulver im Kunststoffgefäß
7778-54-3
11.4
CaCl2O2
ZKQDCIXGCQPQNV-UHFFFAOYSA-N
Calcium-Dihypochlorit
142.98g/mol
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Calcium hypochlorite
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • EUH031-Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.