Learn More
Kobalt(II)-hexafluoro-2,4-pentandionathydrat,97 %, Thermo Scientific™
52.34 € - 198.99 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 206986-92-7 |
---|---|
Summenformel | C10H6CoF12O5 |
Molekulargewicht (g/mol) | 493.07 |
MDL-Nummer | MFCD00150649,MFCD00042510 |
InChI-Schlüssel | POHWVOSIFCILEF-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | bis hexafluoroacetylacetonato cobalt ii hydrate, cobalt 2+ bis 1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxopent-2-en-2-olate, cobalt 2+ ; z-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxopent-2-en-2-olate |
PubChem CID | 16212172 |
IUPAC-Name | Cobalt;(Z)-1,1,1,5,5,5-hexafluor-4-hydroxypent-3-en-2-on;hydrat |
SMILES | O.[Co].OC(=CC(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F.OC(=CC(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11398718
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041594.03 |
1 g | N/A | N/A | N/A | ||||
11308728
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041594.06 |
5 g | N/A | N/A | N/A | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
206986-92-7 | |
493.07 | |
POHWVOSIFCILEF-UHFFFAOYSA-N | |
16212172 | |
O.[Co].OC(=CC(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F.OC(=CC(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F |
C10H6CoF12O5 | |
MFCD00150649,MFCD00042510 | |
bis hexafluoroacetylacetonato cobalt ii hydrate, cobalt 2+ bis 1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxopent-2-en-2-olate, cobalt 2+ ; z-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxopent-2-en-2-olate | |
Cobalt;(Z)-1,1,1,5,5,5-hexafluor-4-hydroxypent-3-en-2-on;hydrat |
Spezifikation
Cobalt(II) hexafluoro-2,4-pentanedionate hydrate | |
206986-92-7 | |
Pulver | |
MFCD00150649,MFCD00042510 | |
It is insoluble in water. | |
O.[Co].OC(=CC(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F.OC(=CC(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F | |
493.07 | |
473.04 (Anhydrous) | |
Geruchsneutral |
173°C to 179°C | |
Orange | |
C10H6CoF12O5 | |
bis hexafluoroacetylacetonato cobalt ii hydrate, cobalt 2+ bis 1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxopent-2-en-2-olate, cobalt 2+ ; z-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxopent-2-en-2-olate | |
POHWVOSIFCILEF-UHFFFAOYSA-N | |
Cobalt;(Z)-1,1,1,5,5,5-hexafluor-4-hydroxypent-3-en-2-on;hydrat | |
16212172 | |
97% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H351-H315-H319-H317-H335
Suspected of causing cancer.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause an allergic skin reaction.
May cause respiratory irritation.
P201-P202-P261-P264b-P271-P272-P280-P281-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P333+P313-P362-P501c
H315-H317-H319-H335-H350
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen