Learn More
Ethyl-3-Brompropionat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
46.13 € - 594.96 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 539-74-2 |
---|---|
Summenformel | C5H9BrO2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 181.03 |
MDL-Nummer | MFCD00000251 |
InChI-Schlüssel | FQTIYMRSUOADDK-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | ethyl 3-bromopropionate, propanoic acid, 3-bromo-, ethyl ester, 3-bromopropionic acid ethyl ester, ethyl beta-bromopropionate, unii-9b28g9s1jv, ccris 9051, propionic acid, 3-bromo-, ethyl ester, ethyl .beta.-bromopropionate, 3-bromo-propionic acid ethyl ester, ethyl-3-bromopropionate |
PubChem CID | 68320 |
IUPAC-Name | Ethyl-3-Brompentanoat |
SMILES | CCOC(=O)CCBr |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11499563
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12402.14 |
25 g |
46.13 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11409573
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12402.22 |
100 g |
127.64 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11419573
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12402.36 |
500 g |
594.96 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Ethyl 3-bromopropionate was used in the preparation of (3?,4?-dimethoxyphenyl)-5-oxopentanoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenEthyl-3-brompropionat wurde bei der Herstellung von (3′,4′-dimethoxyphenyl)-5-oxopentanosäure verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol, Chloroform, Benzol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Getrennt von starken Oxidationsmitteln, Basen und Reduktionsmitteln lagern.
Chemische Identifikatoren
539-74-2 | |
181.03 | |
FQTIYMRSUOADDK-UHFFFAOYSA-N | |
68320 | |
CCOC(=O)CCBr |
C5H9BrO2 | |
MFCD00000251 | |
ethyl 3-bromopropionate, propanoic acid, 3-bromo-, ethyl ester, 3-bromopropionic acid ethyl ester, ethyl beta-bromopropionate, unii-9b28g9s1jv, ccris 9051, propionic acid, 3-bromo-, ethyl ester, ethyl .beta.-bromopropionate, 3-bromo-propionic acid ethyl ester, ethyl-3-bromopropionate | |
Ethyl-3-Brompentanoat |
Spezifikation
Ethyl 3-bromopropionate | |
1.416 | |
79°C (174°F) | |
1.452 | |
1700933 | |
ethyl 3-bromopropionate, propanoic acid, 3-bromo-, ethyl ester, 3-bromopropionic acid ethyl ester, ethyl beta-bromopropionate, unii-9b28g9s1jv, ccris 9051, propionic acid, 3-bromo-, ethyl ester, ethyl .beta.-bromopropionate, 3-bromo-propionic acid ethyl ester, ethyl-3-bromopropionate | |
FQTIYMRSUOADDK-UHFFFAOYSA-N | |
Ethyl-3-Brompentanoat | |
68320 | |
99% |
539-74-2 | |
67°C to 71°C (10 mmHg) | |
C5H9BrO2 | |
MFCD00000251 | |
Lichtempfindlich | |
Soluble in water,alcohol,chloroform,benzene. | |
CCOC(=O)CCBr | |
181.03 | |
181.03 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335-H227
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizungen.
Kann die Atemwege reizen.
Brennbare Flüssigkeit.
P210-P235-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
Gehäuse H227-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 208-724-0
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
- Ethyl 3-bromopropionate
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Ethyl 3-bromopropionate