Learn More
Alfa Aesar™ Ethyl4-(5-Chlorcarbonyl-2-Furyl)benzoat
57.06 € - 206.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 333435-04-4
Summenformel C14H11ClO4
Molekulargewicht (g/mol) 278.688
MDL-Nummer MFCD02258008
InChI-Schlüssel OPOPFTSILPZGEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-5-chlorocarbonyl-2-furyl benzoate, 4-5-chlorocarbonyl-furan-2-yl-benzoic acid ethyl ester, ethyl 4-5-chlorocarbonyl furan-2-yl benzoate, ethyl 4-5-carbonochloridoyl furan-2-yl benzoate, acmc-20amvh, ethyl 4-5-carbonochloridoylfuran-2-yl benzoate, 4-5-chlorocarbonylfuran-2-yl benzoic acid ethyl ester, benzoic acid,4-5-chlorocarbonyl-2-furanyl-, ethyl ester
PubChem CID 3131522
IUPAC-Name Ethyl4-(5-carbonochloridylfuran-2-yl)benzoat
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(O2)C(=O)Cl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11395389
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
H50397.MD
250 mg N/A N/A N/A
11305399
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
H50397.03
1 g N/A N/A N/A
Chemische Identifikatoren
333435-04-4
278.688
OPOPFTSILPZGEL-UHFFFAOYSA-N
3131522
CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(O2)C(=O)Cl
C14H11ClO4
MFCD02258008
ethyl 4-5-chlorocarbonyl-2-furyl benzoate, 4-5-chlorocarbonyl-furan-2-yl-benzoic acid ethyl ester, ethyl 4-5-chlorocarbonyl furan-2-yl benzoate, ethyl 4-5-carbonochloridoyl furan-2-yl benzoate, acmc-20amvh, ethyl 4-5-carbonochloridoylfuran-2-yl benzoate, 4-5-chlorocarbonylfuran-2-yl benzoic acid ethyl ester, benzoic acid,4-5-chlorocarbonyl-2-furanyl-, ethyl ester
Ethyl4-(5-carbonochloridylfuran-2-yl)benzoat
Spezifikation
Ethyl 4-(5-chlorocarbonyl-2-furyl)benzoate
C14H11ClO4
UN3261
ethyl 4-5-chlorocarbonyl-2-furyl benzoate, 4-5-chlorocarbonyl-furan-2-yl-benzoic acid ethyl ester, ethyl 4-5-chlorocarbonyl furan-2-yl benzoate, ethyl 4-5-carbonochloridoyl furan-2-yl benzoate, acmc-20amvh, ethyl 4-5-carbonochloridoylfuran-2-yl benzoate, 4-5-chlorocarbonylfuran-2-yl benzoic acid ethyl ester, benzoic acid,4-5-chlorocarbonyl-2-furanyl-, ethyl ester
CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(O2)C(=O)Cl
278.688
278.69
333435-04-4
MFCD02258008
Moisture sensitive
OPOPFTSILPZGEL-UHFFFAOYSA-N
Ethyl4-(5-carbonochloridylfuran-2-yl)benzoat
3131522
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H314-H318
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 8; Packaging Group: II
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen; unter Stickstoff lagern