Learn More
Ethyl-4-nitrobenzoylacetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
45.83 € - 607.02 €
Chemische Identifikatoren
CAS 838-57-3
Summenformel C11H11NO5
Molekulargewicht (g/mol) 237.211
MDL-Nummer MFCD00007357
InChI-Schlüssel NGRXSVFCLHVGKU-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-nitrobenzoylacetate, ethyl 3-4-nitrophenyl-3-oxopropanoate, ethyl p-nitrobenzoyl acetate, ethyl 4-nitrobenzoyl acetate, p-nitrobenzoyl acetic acid ethyl ester, ethyl p-nitrobenzoylacetate, 4-nitrobenzoylacetic acid ethyl ester, ethyl 4-nitro-beta-oxobenzenepropanoate, 4-nitrobenzoyl acetic acid ethyl ester, benzenepropanoic acid, 4-nitro-beta-oxo-, ethyl ester
PubChem CID 13281
IUPAC-Name Ethyl3-(4-Nitrophenyl)-3-Oxopropanoat
SMILES CCOC(=O)CC(=O)C1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11458227
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17603.09
10 g
45.83 €
10 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11468227
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17603.18
50 g
155.78 €
50 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11478227
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17603.30
250 g
607.02 €
250 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
It is employed as a reactant involved in synthesis of β-1,3-dicarbonyl aldehydes via oxidation, knoevenagel condensation using a lysine catalyst, and cycloisomerization for the synthesis of trisubstituted furans. It is also a reactant for the fluorination by HF and iodosylbenzene, intramolecular Michael addition reactions and synthesis of diols. Also applied in the synthesis of diols via reduction of aromatic and aliphatic ketos esters6 and cross-coupling reactions for stereo selective synthesis of unsymmetrical 1,4-enediones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Einsatz als Reaktionsmittel, das an der Synthese von β-1,3-Dicarbonylaldehyden über Oxidation, Knoevenagel-Kondensation mit einem Lysinkatalysator und der Cycloisomerisierung zur Synthese von trisubstituierten Furanen beteiligt ist. Stellt auch ein Reaktionsmittel für die Fluorierung durch HF und Iodsylbenzol, intramolekulare Michael-Additionsreaktionen und Synthese von Diolen dar. Zudem Einsatz bei der Synthese von Diolen durch Reduktion von aromatischen und aliphatischen Ketoestern6 und Kreuzkopplungsreaktionen für die stereoselektive Synthese von unsymmetrischen 1,4-Endionen.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Behälter an einem kühlen, trockenen Ort dicht verschlossen halten.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
838-57-3
237.211
NGRXSVFCLHVGKU-UHFFFAOYSA-N
13281
CCOC(=O)CC(=O)C1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
C11H11NO5
MFCD00007357
ethyl 4-nitrobenzoylacetate, ethyl 3-4-nitrophenyl-3-oxopropanoate, ethyl p-nitrobenzoyl acetate, ethyl 4-nitrobenzoyl acetate, p-nitrobenzoyl acetic acid ethyl ester, ethyl p-nitrobenzoylacetate, 4-nitrobenzoylacetic acid ethyl ester, ethyl 4-nitro-beta-oxobenzenepropanoate, 4-nitrobenzoyl acetic acid ethyl ester, benzenepropanoic acid, 4-nitro-beta-oxo-, ethyl ester
Ethyl3-(4-Nitrophenyl)-3-Oxopropanoat
Spezifikation
Ethyl 4-nitrobenzoylacetate
68°C to 73°C
MFCD00007357
ethyl 4-nitrobenzoylacetate, ethyl 3-4-nitrophenyl-3-oxopropanoate, ethyl p-nitrobenzoyl acetate, ethyl 4-nitrobenzoyl acetate, p-nitrobenzoyl acetic acid ethyl ester, ethyl p-nitrobenzoylacetate, 4-nitrobenzoylacetic acid ethyl ester, ethyl 4-nitro-beta-oxobenzenepropanoate, 4-nitrobenzoyl acetic acid ethyl ester, benzenepropanoic acid, 4-nitro-beta-oxo-, ethyl ester
CCOC(=O)CC(=O)C1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
237.211
237.21
838-57-3
C11H11NO5
1124763
NGRXSVFCLHVGKU-UHFFFAOYSA-N
Ethyl3-(4-Nitrophenyl)-3-Oxopropanoat
13281
97%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 212-656-7
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse AJ1073500
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen