Learn More
Fisher BioReagents™ ChromoMax™ IPTG/X-Gal Lösung
Beschleunigen Sie Ihr Blau-Weiß-Kolonie-Screening
Marke:  Fisher BioReagents™ BP4200-1
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10133443
Beschreibung
Beschreibung
Die gebrauchsfertige ChromoMax IPTG/X-Gal-Lösung ist eine proprietäre Formulierung, mit der Sie den umständlichen Herstellungsprozess überspringen können, der traditionell mühsames Wiegen und Auflösen von feinem Pulver in toxischen Lösungsmitteln wie DMSO oder DMF erfordert.
  • Vorgemischte IPTG/X-Gal-Lösung
  • Kein Wiegen oder Auflösen von Komponenten
  • Weder DMSO noch DMF erforderlich
  • Spart Zeit und Geld
  • Zuverlässige Ergebnisse
  • Kann sicher außerhalb einer Abzugshaube gehandhabt werden
  • Die ChromoMax-Lösung gefriert selbst dann nicht, wenn sie bei -20 °C gelagert wird, sodass sie sofort ohne Auftauen verwendet werden kann
  • Trocknet schnell auf der Platte und beschleunigt somit das Screening-Verfahren noch mehr
  • Bietet eine schnelle Farbausbildung und erfordert keine zusätzliche Inkubation bei 4 °C zur Verbesserung der Farbe
  • Transparente farblose bis gelbe Lösung
Die ChromoMax/ITPTG/X-Gal-Lösung eignet sich für alle handelsüblichen kompetenten Zellen, die LacZ-Blau/Weiß-Screening verwenden. Getestet mit Fisher BioReagents transformierten TransMax kompetenten Zellen, was zu klar differenzierten blauen und weißen Kolonien führt.
Bestellinformation
Das 50-ml-Volumen ist in fünf 10-ml-Flaschen praktisch verpackt und verhindert somit die versehentliche Kontamination großer Mengen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
-20 °C
Flüssig
Flasche
IPTG/X-Gal Solution
Alle handelsüblichen kompetenten Zellen, die LacZ-Blau/Weiß-Screening verwenden
1 mL
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • ChromoMax
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.