Learn More
Fisher BioReagents™ ChromoMax™ IPTG/X-Gal Lösung
Beschleunigen Sie Ihr Blau-Weiß-Kolonie-Screening
9.89 € - 13.65 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | -20 °C |
---|---|
Zusatzstoff | IPTG/X-Gal Solution |
Form | Flüssig |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Alle handelsüblichen kompetenten Zellen, die LacZ-Blau/Weiß-Screening verwenden |
Verpackungsart | Flasche |
Beschreibung
Die gebrauchsfertige ChromoMax IPTG/X-Gal-Lösung ist eine proprietäre Formulierung, mit der Sie den umständlichen Herstellungsprozess überspringen können, der traditionell mühsames Wiegen und Auflösen von feinem Pulver in toxischen Lösungsmitteln wie DMSO oder DMF erfordert.
- Vorgemischte IPTG/X-Gal-Lösung
- Kein Wiegen oder Auflösen von Komponenten
- Weder DMSO noch DMF erforderlich
- Spart Zeit und Geld
- Zuverlässige Ergebnisse
- Kann sicher außerhalb einer Abzugshaube gehandhabt werden
- Die ChromoMax-Lösung gefriert selbst dann nicht, wenn sie bei -20 °C gelagert wird, sodass sie sofort ohne Auftauen verwendet werden kann
- Trocknet schnell auf der Platte und beschleunigt somit das Screening-Verfahren noch mehr
- Bietet eine schnelle Farbausbildung und erfordert keine zusätzliche Inkubation bei 4 °C zur Verbesserung der Farbe
- Transparente farblose bis gelbe Lösung
Die ChromoMax/ITPTG/X-Gal-Lösung eignet sich für alle handelsüblichen kompetenten Zellen, die LacZ-Blau/Weiß-Screening verwenden. Getestet mit Fisher BioReagents transformierten TransMax kompetenten Zellen, was zu klar differenzierten blauen und weißen Kolonien führt.
Bestellinformation
Das 50-ml-Volumen ist in fünf 10-ml-Flaschen praktisch verpackt und verhindert somit die versehentliche Kontamination großer Mengen.
Spezifikation
-20 °C | |
Flüssig | |
Flasche |
IPTG/X-Gal Solution | |
Alle handelsüblichen kompetenten Zellen, die LacZ-Blau/Weiß-Screening verwenden |
Sicherheit und Handhabung
- ChromoMax
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.