Learn More
Brady™ HandiMark™ Wiederverwendbarer Klebefilm aus Vinyl
Marke: Brady™ 042101
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
HandiMark Repositionable Vinyl Film | |
White | |
Vinyl | |
For temporary, removable and repositionable labels, like 5S and lean inventory labels | |
1 Rolle | |
0.031 mm | |
25 mm |
Acrylic, Wiederablösbar | |
Glanz | |
Repositionierbarer Film | |
HandiMark | |
-40 bis +82 °C | |
15 m |