Learn More
Brady™ HandiMark™ Wiederverwendbarer Klebefilm aus Vinyl
50.19 € - 98.60 €
Spezifikation
Beschreibung | HandiMark Repositionable Vinyl Film |
---|---|
Klebstofftyp | Acrylic, Wiederablösbar |
Ausführung | Glanz |
Material | Vinyl |
Produkttyp | Repositionierbarer Film |
Produktcode | Marke | Farbe | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12880590
|
Brady™
042100 |
White | 15 m | 13 mm | N/A | N/A | N/A | ||
12800600
|
Brady™
042102 |
Weiß | 15 m | 50 mm | N/A | N/A | N/A | ||
12890590
|
Brady™
042101 |
White | 15 m | 25 mm | N/A | N/A | N/A | ||
12820600
|
Brady™
042104 |
Yellow | 15 m | 25 mm | N/A | N/A | N/A | ||
12810600
|
Brady™
042103 |
Yellow | 15 m | 13 mm | N/A | N/A | N/A | ||
10001734
|
Brady™
042105 |
Gelb | 15 m | 50 mm | N/A | N/A | N/A | ||
Spezifikation
HandiMark Repositionable Vinyl Film | |
Glanz | |
Repositionierbarer Film | |
HandiMark | |
-40 bis +82 °C | |
15 m |
Acrylic, Wiederablösbar | |
Vinyl | |
For temporary, removable and repositionable labels, like 5S and lean inventory labels | |
1 Rolle | |
0.031 mm |