Learn More
Hexamethylditin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
52.90 € - 552.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 661-69-8
Summenformel C6H18Sn2
Molekulargewicht (g/mol) 327.63
MDL-Nummer MFCD00008277
InChI-Schlüssel CCRMAATUKBYMPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexamethylditin, hexamethyldistannane, distannane, hexamethyl, pennsalt td 5032, stannane, hexamethyldi, ch3 3sn 2, dimer, bis, tin, hexamethyldi, distannane, hexamethyl-8ci,9ci
PubChem CID 6327618
SMILES C[Sn](C)(C)[Sn](C)(C)C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11438277
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17638.03
1 g N/A N/A N/A
11448277
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17638.06
5 g N/A N/A N/A
11458277
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17638.14
25 g N/A N/A N/A
Beschreibung
Beschreibung
It is used to prepare aryl tin compounds for microwave-assisted Stille cross-coupling with halo pyridines or copper-mediated O-arylation of phenols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird zur Herstellung von Arylzinnverbindungen für die mikrowellenunterstützte Stille-Kreuzkupplung mit Halopyridinen oder für die kupfervermittelte O-Arylierung von Phenolen verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich. Von Oxidationsmitteln, Hitze und Luft fernhalten. Unter inertem Gas lagern.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
661-69-8
327.63
CCRMAATUKBYMPA-UHFFFAOYSA-N
6327618
C6H18Sn2
MFCD00008277
hexamethylditin, hexamethyldistannane, distannane, hexamethyl, pennsalt td 5032, stannane, hexamethyldi, ch3 3sn 2, dimer, bis, tin, hexamethyldi, distannane, hexamethyl-8ci,9ci
C[Sn](C)(C)[Sn](C)(C)C
Spezifikation
Hexamethylditin
23°C
85°C (45 mmHg)
Characteristic
(CH3)3SnSn(CH3)3
MFCD00008277
3600327
hexamethylditin, hexamethyldistannane, distannane, hexamethyl, pennsalt td 5032, stannane, hexamethyldi, ch3 3sn 2, dimer, bis, tin, hexamethyldi, distannane, hexamethyl-8ci,9ci
CCRMAATUKBYMPA-UHFFFAOYSA-N
Trimethylzinn
6327618
97%
661-69-8
1.58
61°C (142°F)
C6H18Sn2
1.541
UN2788
Air sensitive
Not miscible or difficult to mix in water.
C[Sn](C)(C)[Sn](C)(C)C
327.63
327.59
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H300-H310-H227
Lebensgefahr bei Verschlucken.
Lebensgefahr bei Hautkontakt.
Brennbare Flüssigkeit.
P210-P235-P260-P262-P264b-P270-P271-P280-P284-P301+P310-P302+P350-P304+P340-P310-P312-P314-P330-P361-P363-P370+P378q-P501c
H227-H300+H310+H330-H335-H336-H373
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:6.1; Verpackungsgruppe:II; Bezeichnung des Gutes:ZINNORGANISCHE VERBINDUNGEN, FLÜSSIGKEIT, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'einecsNumber' : 211-549-2
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse WH8280000
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Kühl lagern; unter Argon lagern