Learn More
Ketoconazol, Fisher BioReagents
86.24 € - 915.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 65277-42-1 |
---|---|
Summenformel | C26H28Cl2N4O4 |
Molekulargewicht (g/mol) | 534.452 |
InChI-Schlüssel | XMAYWYJOQHXEEK-SIULDFEJSA-N |
Synonym | ketoconazole |
PubChem CID | 76973198 |
IUPAC-Name | 2,2,2-Trideuterio-1-[4-[4-[[(2R,4S)-2-(2,4-Dichlorphenyl)-2-(Imidazol-1-ylmethyl)-1,3-Dioxolan-4-yl]Methoxy]Phenyl]Piperazin-1-yl]Ethanon |
SMILES | CC(=O)N1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)OCC3COC(O3)(CN4C=CN=C4)C5=C(C=C(C=C5)Cl)Cl |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10430015
|
Fisher BioReagents
BP2734-50 |
50 mg | Amber Glass | N/A | N/A | N/A | |||
10754344
|
Fisher BioReagents
BP2734-100 |
100 mg | Bernsteinfarbiges Glas | N/A | N/A | N/A | |||
10032624
|
Fisher BioReagents
BP2734-500 |
500 mg | Amber Glass | N/A | N/A | N/A | |||
11448353
|
Fisher BioReagents
BP2734-1 |
1 g | Bernsteinfarbiges Glas | N/A | N/A | N/A | |||
Beschreibung
Ketoconazol ist ein Cytochrom P450-Inhibitor und zeigt eine Anti-Psoriasisaktivität. Ein Antimykotikum.Chemische Identifikatoren
65277-42-1 | |
534.452 | |
ketoconazole | |
2,2,2-Trideuterio-1-[4-[4-[[(2R,4S)-2-(2,4-Dichlorphenyl)-2-(Imidazol-1-ylmethyl)-1,3-Dioxolan-4-yl]Methoxy]Phenyl]Piperazin-1-yl]Ethanon |
C26H28Cl2N4O4 | |
XMAYWYJOQHXEEK-SIULDFEJSA-N | |
76973198 | |
CC(=O)N1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)OCC3COC(O3)(CN4C=CN=C4)C5=C(C=C(C=C5)Cl)Cl |
Spezifikation
Ketoconazole | |
148°C | |
< 0.1% | |
Inclusive between 148°C | |
C26H28Cl2N4O4 | |
ketoconazole | |
CC(=O)N1CCN(CC1)C2=CC=C(C=C2)OCC3COC(O3)(CN4C=CN=C4)C5=C(C=C(C=C5)Cl)Cl | |
534.452 | |
531.44 |
65277-42-1 | |
Weiß | |
< 0.5% | |
98% | |
15, 5349 | |
XMAYWYJOQHXEEK-SIULDFEJSA-N | |
2,2,2-Trideuterio-1-[4-[4-[[(2R,4S)-2-(2,4-Dichlorphenyl)-2-(Imidazol-1-ylmethyl)-1,3-Dioxolan-4-yl]Methoxy]Phenyl]Piperazin-1-yl]Ethanon | |
76973198 | |
Solid |
Sicherheit und Handhabung
WARNING!
Emergency Overview
Toxic if swallowed. May cause skin, eye, and respiratory tract irritation. Danger of serious damage to health by prolonged exposure. Very toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment. Use personal protective equipment. Use only under a chemical fume hood. Wash off immediately with plenty of water for at least 15 minutes. Immediate medical attention is required. Rinse immediately with plenty of water, also under the eyelids, for at least 15 minutes. Immediate medical attention is required. Move to fresh air. If breathing is difficult, give oxygen. If breathing is difficult, give oxygen. Do not use mouth-to-mouth resuscitation if victim ingested or inhaled the substance; induce artifici.
NFPA
Health:3
Flammability:0
Instability:0
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class 6.1, : Poison
Recommended Storage : RT
- Ketoconazole
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- H360F-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.