Learn More
Quecksilber(II)-chlorid, 99 %, Reagenzgütegrad, Honeywell™
Reagenzgütegrad, 99 %
54.61 € - 811.95 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 7487-94-7 |
---|---|
Summenformel | Cl2Hg |
Molekulargewicht (g/mol) | 271.49 |
MDL-Nummer | MFCD00011041 |
InChI-Schlüssel | LWJROJCJINYWOX-UHFFFAOYSA-L |
Synonym | Quecksilberchlorid, Quecksilber-II-chlorid, Sublimat, Quecksilberbichlorid, Quecksilberdichlorid, Korrosives Sublimat, Quecksilber(II)-chlorid, Quecksilberperchlorid, sublimat, hgcl2 |
PubChem CID | 24085 |
ChEBI | CHEBI:31823 |
IUPAC-Name | Dichlorquecksilber |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Hg++] |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15637930
|
Honeywell Research Chemicals
M1136-25G |
25 g | Poly-Flasche | N/A | N/A | N/A | |||
15617930
|
Honeywell Research Chemicals
M1136-100G |
100 g | Poly-Flasche | N/A | N/A | N/A | |||
15647930
|
Honeywell Research Chemicals
M1136-500G |
500 g | Poly-Flasche | N/A | N/A | N/A | |||
15627930
|
Honeywell Research Chemicals
M1136-1KG |
1 kg | Poly-Flasche | N/A | N/A | N/A | |||
Beschreibung
- ≥95 % für den allgemeinen Laboreinsatz
Chemische Identifikatoren
7487-94-7 | |
271.49 | |
LWJROJCJINYWOX-UHFFFAOYSA-L | |
24085 | |
Dichlorquecksilber |
Cl2Hg | |
MFCD00011041 | |
Quecksilberchlorid, Quecksilber-II-chlorid, Sublimat, Quecksilberbichlorid, Quecksilberdichlorid, Korrosives Sublimat, Quecksilber(II)-chlorid, Quecksilberperchlorid, sublimat, hgcl2 | |
CHEBI:31823 | |
[Cl-].[Cl-].[Hg++] |
Spezifikation
302 °C | |
276 °C | |
Weiß | |
Cl2Hg | |
MFCD00011041 | |
Quecksilberchlorid, Quecksilber-II-chlorid, Sublimat, Quecksilberbichlorid, Quecksilberdichlorid, Korrosives Sublimat, Quecksilber(II)-chlorid, Quecksilberperchlorid, sublimat, hgcl2 | |
[Cl-].[Cl-].[Hg++] | |
271.49 | |
CHEBI:31823 | |
99% | |
1.3 mmHg (236 °C) |
Quecksilber(II)-Chlorid | |
7487-94-7 | |
Fest | |
HgCl2 | |
UN1624 | |
LWJROJCJINYWOX-UHFFFAOYSA-L | |
Dichlorquecksilber | |
24085 | |
271.5 mol | |
Geruchsneutral | |
5.44 g/cu.cm bei 25 °C |
Sicherheit und Handhabung
Fehlende Gruppe - N15.00950417-P260-P280-P303 + P361 + P353-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338
missing translation for 'dotInformation' : 6.1/PGII
missing translation for 'rtecsNumber' : 231-299-8