Learn More
Quecksilber(II)-oxid rot, ACS-Reagenz, ≥99.0 %, Honeywell™ Fluka™
ACS-Reagenz, ≥99,0 %
36.02 € - 135.14 €
Chemische Identifikatoren
CAS 21908-53-2
Summenformel HgO
Molekulargewicht (g/mol) 216.59
MDL-Nummer MFCD00011045
InChI-Schlüssel UKWHYYKOEPRTIC-UHFFFAOYSA-N
Synonym Quecksilberoxid, Quecksilber(II)-oxid, Quecksilberoxid, rot, Rotes Quecksilberoxid, Quecksilberoxid, gelb, Rote Ausfällung, Quecksilbermonoxid, red precipitate, mercury monoxide
IUPAC-Name Oxoquecksilber
SMILES O=[Hg]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
15611970
Unterlagen ansehen
Honeywell-Fluka
213357-5G
5 g Glasflasche N/A N/A N/A
15601970
Unterlagen ansehen
Honeywell-Fluka
213357-100G
100 g Glasflasche
135.14 €
100 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
21908-53-2
216.59
UKWHYYKOEPRTIC-UHFFFAOYSA-N
Oxoquecksilber
HgO
MFCD00011045
Quecksilberoxid, Quecksilber(II)-oxid, Quecksilberoxid, rot, Rotes Quecksilberoxid, Quecksilberoxid, gelb, Rote Ausfällung, Quecksilbermonoxid, red precipitate, mercury monoxide
O=[Hg]
Spezifikation
Quecksilber(II)-oxid, rot
21908-53-2
HgO
UN1641
UKWHYYKOEPRTIC-UHFFFAOYSA-N
Oxoquecksilber
216.59 mol
ACS-Reagenz
>400 °C
HgO
MFCD00011045
Quecksilberoxid, Quecksilber(II)-oxid, Quecksilberoxid, rot, Rotes Quecksilberoxid, Quecksilberoxid, gelb, Rote Ausfällung, Quecksilbermonoxid, red precipitate, mercury monoxide
O=[Hg]
216.59
≥ 99.0 %
Pulver
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Fehlende Gruppe - N15.00950417-P260-P262-P280-P302 + P352 + P310-P304 + P340 + P310
H300 + H310 + H330-H373-H410
missing translation for 'dotInformation' : 6.1/PGII
missing translation for 'einecsNumber' : 244-654-7
missing translation for 'rtecsNumber' : OW8750000