Learn More
Methoxydimethyl(p-tolyl)silan, 94 %, Thermo Scientific™
45.58 € - 132.66 €
Chemische Identifikatoren
CAS 51501-87-2
Summenformel C10H16OSi
Molekulargewicht (g/mol) 180.32
MDL-Nummer MFCD09266166
InChI-Schlüssel GIQXGMLMIZAKLB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methoxydimethyl p-tolyl silane, methoxy-dimethyl-4-methylphenyl silane, silane, methoxydimethyl 4-methylphenyl, dimethylmethoxy 4-methylphenyl silane, methoxydimethyl 4-methylphenyl silane, silane,methoxydimethyl 4-methylphenyl, amtsi072, dimethyl 4-methylphenyl methoxysilane, benzene,1-methoxydimethylsilyl-4-methyl
PubChem CID 142850
IUPAC-Name Methoxy-dimethyl-(4-methylphenyl)silan
SMILES CO[Si](C)(C)C1=CC=C(C)C=C1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11347539
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27943.03
1 g N/A N/A N/A
11357539
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27943.06
5 g N/A N/A N/A
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
51501-87-2
180.32
GIQXGMLMIZAKLB-UHFFFAOYSA-N
142850
CO[Si](C)(C)C1=CC=C(C)C=C1
C10H16OSi
MFCD09266166
methoxydimethyl p-tolyl silane, methoxy-dimethyl-4-methylphenyl silane, silane, methoxydimethyl 4-methylphenyl, dimethylmethoxy 4-methylphenyl silane, methoxydimethyl 4-methylphenyl silane, silane,methoxydimethyl 4-methylphenyl, amtsi072, dimethyl 4-methylphenyl methoxysilane, benzene,1-methoxydimethylsilyl-4-methyl
Methoxy-dimethyl-(4-methylphenyl)silan
Spezifikation
Methoxydimethyl(p-tolyl)silane
C10H16OSi
methoxydimethyl p-tolyl silane, methoxy-dimethyl-4-methylphenyl silane, silane, methoxydimethyl 4-methylphenyl, dimethylmethoxy 4-methylphenyl silane, methoxydimethyl 4-methylphenyl silane, silane,methoxydimethyl 4-methylphenyl, amtsi072, dimethyl 4-methylphenyl methoxysilane, benzene,1-methoxydimethylsilyl-4-methyl
CO[Si](C)(C)C1=CC=C(C)C=C1
180.32
180.32
Moisture sensitive
51501-87-2
MFCD09266166
GIQXGMLMIZAKLB-UHFFFAOYSA-N
Methoxy-dimethyl-(4-methylphenyl)silan
142850
94%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen