Learn More
N-(2,4,6-Trimethylphenyl)Thioharnstoff, 99 %, Thermo Scientific™
23.72 € - 242.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 91059-97-1
Summenformel C10H14N2S
Molekulargewicht (g/mol) 194.296
MDL-Nummer MFCD00051488
InChI-Schlüssel LBUGQLLKHAHCJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-2,4,6-trimethylphenyl thiourea, n-mesitylthiourea, 2,4,6-trimethylphenyl thiourea, 1-2,4,6-trimethylphenyl thiourea, 1-2,4,6-trimethylphenyl-2-thiourea, 2,4,6-trimethyl-phenyl-thiourea, amino 2,4,6-trimethylphenyl amino methane-1-thione, 1-mesitylthiourea, acmc-20akda, maybridge1_006982
PubChem CID 2731118
IUPAC-Name (2,4,6-trimethylphenyl)thioharnstoff
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C)NC(=S)N)C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11479992
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12083.06
5 g N/A N/A N/A
11489992
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12083.14
25 g N/A N/A N/A
11499992
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12083.22
100 g N/A N/A N/A
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
91059-97-1
194.296
LBUGQLLKHAHCJJ-UHFFFAOYSA-N
2731118
CC1=CC(=C(C(=C1)C)NC(=S)N)C
C10H14N2S
MFCD00051488
n-2,4,6-trimethylphenyl thiourea, n-mesitylthiourea, 2,4,6-trimethylphenyl thiourea, 1-2,4,6-trimethylphenyl thiourea, 1-2,4,6-trimethylphenyl-2-thiourea, 2,4,6-trimethyl-phenyl-thiourea, amino 2,4,6-trimethylphenyl amino methane-1-thione, 1-mesitylthiourea, acmc-20akda, maybridge1_006982
(2,4,6-trimethylphenyl)thioharnstoff
Spezifikation
N- (2,4,6-Trimethylphenyl)thiourea
230°C to 231°C
MFCD00051488
2642667
LBUGQLLKHAHCJJ-UHFFFAOYSA-N
(2,4,6-trimethylphenyl)thioharnstoff
2731118
99%
91059-97-1
C10H14N2S
UN2811
n-2,4,6-trimethylphenyl thiourea, n-mesitylthiourea, 2,4,6-trimethylphenyl thiourea, 1-2,4,6-trimethylphenyl thiourea, 1-2,4,6-trimethylphenyl-2-thiourea, 2,4,6-trimethyl-phenyl-thiourea, amino 2,4,6-trimethylphenyl amino methane-1-thione, 1-mesitylthiourea, acmc-20akda, maybridge1_006982
CC1=CC(=C(C(=C1)C)NC(=S)N)C
194.296
194.3
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H301
Giftig bei Verschlucken.
P264b-P270-P301+P310-P330-P501c
Gehäuse H301
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:6.1; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:GIFTIGER FESTSTOFF, ORGANISCH, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen