Learn More
N,N-Dibenzyl-4-Bromoanilin, 95 %, Thermo Scientific™
14.80 € - 33.77 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 65145-14-4 |
---|---|
Summenformel | C20H18BrN |
Molekulargewicht (g/mol) | 352.28 |
MDL-Nummer | MFCD09037473 |
InChI-Schlüssel | RSFLPIGKWXARAL-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 4-bromo-n,n-dibenzylaniline, benzenemethanamine, n-4-bromophenyl-n-phenylmethyl, acmc-20ak9j, 4-bromophenyldibenzylamine, n-4-bromophenyl dibenzylamine, n,n-dibenzyl-4-bromobenzenamine, 4-n,n-dibenzylamino bromobenzene, n-4bromophenyl-n-phenylmethyl benzenemethanamine, benzenemethanamine,n-4-bromophenyl-n-phenylmethyl |
PubChem CID | 285423 |
IUPAC-Name | N,N-dibenzyl-4-bromoaniline |
SMILES | BrC1=CC=C(C=C1)N(CC1=CC=CC=C1)CC1=CC=CC=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15433647
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27251.MD |
250 mg | N/A | N/A | N/A | ||||
11382269
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27251.03 |
1 g | N/A | N/A | N/A | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
65145-14-4 | |
352.28 | |
RSFLPIGKWXARAL-UHFFFAOYSA-N | |
285423 | |
BrC1=CC=C(C=C1)N(CC1=CC=CC=C1)CC1=CC=CC=C1 |
C20H18BrN | |
MFCD09037473 | |
4-bromo-n,n-dibenzylaniline, benzenemethanamine, n-4-bromophenyl-n-phenylmethyl, acmc-20ak9j, 4-bromophenyldibenzylamine, n-4-bromophenyl dibenzylamine, n,n-dibenzyl-4-bromobenzenamine, 4-n,n-dibenzylamino bromobenzene, n-4bromophenyl-n-phenylmethyl benzenemethanamine, benzenemethanamine,n-4-bromophenyl-n-phenylmethyl | |
N,N-dibenzyl-4-bromoaniline |
Spezifikation
N,N-Dibenzyl-4-bromoaniline | |
C20H18BrN | |
4-bromo-n,n-dibenzylaniline, benzenemethanamine, n-4-bromophenyl-n-phenylmethyl, acmc-20ak9j, 4-bromophenyldibenzylamine, n-4-bromophenyl dibenzylamine, n,n-dibenzyl-4-bromobenzenamine, 4-n,n-dibenzylamino bromobenzene, n-4bromophenyl-n-phenylmethyl benzenemethanamine, benzenemethanamine,n-4-bromophenyl-n-phenylmethyl | |
BrC1=CC=C(C=C1)N(CC1=CC=CC=C1)CC1=CC=CC=C1 | |
352.28 | |
352.28 |
65145-14-4 | |
MFCD09037473 | |
RSFLPIGKWXARAL-UHFFFAOYSA-N | |
N,N-dibenzyl-4-bromoaniline | |
285423 | |
95% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen