Learn More
N,N'-Diisobutyl-1,6-Hexanediamin, 97 %, Thermo Scientific™
25.01 € - 98.25 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 16121-92-9 |
---|---|
Summenformel | C14H32N2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 228.424 |
MDL-Nummer | MFCD00048339 |
InChI-Schlüssel | LTRQCWUIJWVNNK-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | n,n'-diisobutyl-1,6-hexanediamine, 1,6-hexanediamine, n,n'-bis 2-methylpropyl, n,n'-diisobutylhexanediamine, acmc-1bs6j, diisobutyl-hexamethylendiamin, n,n/'-diisobutylhexanediamine, n,n'-di isobutyl hexamethylenediamine, n,n'-diisobutyl-1,6-hexane diamine, n,n'-bis 2-methylpropyl hexane-1,6-diamine |
PubChem CID | 177722 |
IUPAC-Name | N,N'-Bis(2-Methylpropyl)hexan-1,6-diamin |
SMILES | CC(C)CNCCCCCCNCC(C)C |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11440107
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21024.06 |
5 g | N/A | N/A | N/A | ||||
11450107
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21024.14 |
25 g | N/A | N/A | N/A | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
16121-92-9 | |
228.424 | |
LTRQCWUIJWVNNK-UHFFFAOYSA-N | |
177722 | |
CC(C)CNCCCCCCNCC(C)C |
C14H32N2 | |
MFCD00048339 | |
n,n'-diisobutyl-1,6-hexanediamine, 1,6-hexanediamine, n,n'-bis 2-methylpropyl, n,n'-diisobutylhexanediamine, acmc-1bs6j, diisobutyl-hexamethylendiamin, n,n/'-diisobutylhexanediamine, n,n'-di isobutyl hexamethylenediamine, n,n'-diisobutyl-1,6-hexane diamine, n,n'-bis 2-methylpropyl hexane-1,6-diamine | |
N,N'-Bis(2-Methylpropyl)hexan-1,6-diamin |
Spezifikation
N,N'-Diisobutyl-1,6-hexanediamine | |
C14H32N2 | |
n,n'-diisobutyl-1,6-hexanediamine, 1,6-hexanediamine, n,n'-bis 2-methylpropyl, n,n'-diisobutylhexanediamine, acmc-1bs6j, diisobutyl-hexamethylendiamin, n,n/'-diisobutylhexanediamine, n,n'-di isobutyl hexamethylenediamine, n,n'-diisobutyl-1,6-hexane diamine, n,n'-bis 2-methylpropyl hexane-1,6-diamine | |
CC(C)CNCCCCCCNCC(C)C | |
228.424 | |
228.41 |
16121-92-9 | |
MFCD00048339 | |
LTRQCWUIJWVNNK-UHFFFAOYSA-N | |
N,N'-Bis(2-Methylpropyl)hexan-1,6-diamin | |
177722 | |
97% |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
P261-P280-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Warning