Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Biotainer™ Flaschen
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Biotainer™ PETG-Flaschen, ideal für die Langzeitlagerung von pH-empfindlichen Materialien
1935.00 € - 2220.00 €
Spezifikation
Farbe | Durchsichtig |
---|---|
Material | PETG |
Sterilität | Steril |
Temperaturbereich (metrisch) | -40°bis 70 °C |
Zertifizierung/Konformität | USP-Klasse VI, nicht-zytotoxisch, USP <661>, nicht-pyrogenisch, FDA 21CFR 177.1315 |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16490621
|
Thermo Scientific™
CE-N3025-42 |
125 mL |
2050.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16480621
|
Thermo Scientific™
CE-N3005-42 |
500 mL |
2220.00 €
70 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16410631
|
Thermo Scientific™
CE-N3110-42 |
1 L |
2200.00 €
35 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16430631
|
Thermo Scientific™
CE-N3230-42 |
2 L |
1935.00 €
20 Stück |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Verschlüsse mit Einlagen aus Polyethylenschaum sorgen für Auslaufsicherheit.
- Die Produkte werden mit USP-Injektionswasser gewaschen.
- Wird in Reinräumen der Klasse 5 mit Verpackungen/Inspektionshauben der Klasse 4 gehandhabt, um Produkte mit extrem geringer Partikelbildung herzustellen.
- Zertifiziert und getestet auf einen Partikelgehalt von weniger als 1/3 entsprechend der zulässigen Grenzwerte gemäß USP 788, um eine potenzielle Partikelkontamination einzuschränken.
- Sterile, gebrauchsfertige Produkte mit einem Sterilisierungsvertrauensgrad von 10–6 im Inneren von Behälter/Verschluss
- Enthält zwei heißversiegelte Sterilbarrieren zum Schutz des Produkts vor dem Gebrauch.
Spezifikation
Durchsichtig | |
Steril | |
USP-Klasse VI, nicht-zytotoxisch, USP <661>, nicht-pyrogenisch, FDA 21CFR 177.1315 | |
Eng | |
Viereckige Flasche |
PETG | |
-40°bis 70 °C | |
Nicht autoklavierbar | |
Square |