Learn More
Nonanophenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
46.13 € - 177.89 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 6008-36-2 |
---|---|
Summenformel | C15H22O |
Molekulargewicht (g/mol) | 218.34 |
MDL-Nummer | MFCD00048965 |
InChI-Schlüssel | PFUPABFCHVRLLY-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | nonanophenone, n-nonanophenone, n-octyl phenyl ketone, 1-phenyl-1-nonanone, 1-nonanone, 1-phenyl, 1-phenyl-nonan-1-one, acmc-209mhy |
PubChem CID | 80108 |
IUPAC-Name | 1-Phenylnonan-1-on |
SMILES | CCCCCCCCC(=O)C1=CC=CC=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11424933
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12238.09 |
10 g |
46.13 €
10 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11434933
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12238.18 |
50 g |
177.89 €
50 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
6008-36-2 | |
218.34 | |
PFUPABFCHVRLLY-UHFFFAOYSA-N | |
80108 | |
CCCCCCCCC(=O)C1=CC=CC=C1 |
C15H22O | |
MFCD00048965 | |
nonanophenone, n-nonanophenone, n-octyl phenyl ketone, 1-phenyl-1-nonanone, 1-nonanone, 1-phenyl, 1-phenyl-nonan-1-one, acmc-209mhy | |
1-Phenylnonan-1-on |
Spezifikation
Nonanophenone | |
14°C | |
139°C to 140°C (2 mmHg) | |
C15H22O | |
MFCD00048965 | |
nonanophenone, n-nonanophenone, n-octyl phenyl ketone, 1-phenyl-1-nonanone, 1-nonanone, 1-phenyl, 1-phenyl-nonan-1-one, acmc-209mhy | |
CCCCCCCCC(=O)C1=CC=CC=C1 | |
218.34 | |
218.34 |
6008-36-2 | |
0.94 | |
>110°C (230°F) | |
1.506 | |
2047454 | |
PFUPABFCHVRLLY-UHFFFAOYSA-N | |
1-Phenylnonan-1-on | |
80108 | |
97% |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 227-861-7
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen