Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 ec CC-Vorsäulen für die HPLC
Marke: Macherey-Nagel™ 761005.30
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
17,5% | |
3 μm | |
100Å | |
3 mm | |
Acetonitril/Wasser | |
Silika | |
Vorsäulen | |
HPLC | |
Ja |
1 bis 9 | |
8 mm | |
CC-Vorsäule | |
NUCLEODUR™ C18 ec | |
Acetonitril/Wasser | |
Octadecyl | |
Für die Skalierung von präparativer HPLC | |
Kugelförmig | |
Gehäuse L1 |