Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 ec CC-Vorsäulen für die HPLC
178.00 €
Spezifikation
pH | 1 bis 9 |
---|---|
Länge (metrisch) | 8 mm |
Porengröße | 100Å |
Typ | CC-Vorsäule |
Stationäre Phase | NUCLEODUR™ C18 ec |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Kohlenstoffbeladung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Kohlenstoffbeladung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12738912
|
Macherey-Nagel™
761100.40 |
4 mm | 4% |
178.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12791051
|
Macherey-Nagel™
761100.30 |
3 mm | 4% |
178.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12468557
|
Macherey-Nagel™
761005.30 |
3 mm | 17,5% |
178.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Spezifikation
1 bis 9 | |
100Å | |
NUCLEODUR™ C18 ec | |
Acetonitril/Wasser | |
Octadecyl | |
HPLC | |
Ja |
8 mm | |
CC-Vorsäule | |
Acetonitril/Wasser | |
Silika | |
Vorsäulen | |
Kugelförmig | |
Gehäuse L1 |