Learn More
o-Phthalsäuredichlorid, 90 %, Rest vorwiegend Phthalsäure, Thermo Scientific Chemicals
22.91 € - 82.50 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 88-95-9 |
---|---|
MDL-Nummer | MFCD00000666 |
InChI-Schlüssel | FYXKZNLBZKRYSS-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | phthaloyl chloride, phthaloyl dichloride, phthalic chloride, phthalyl chloride, phthalic dichloride, phthalic acid dichloride, phthalyl dichloride, 1,2-benzenedicarbonyl dichloride, o-phthaloyl dichloride, phthaloyldichloride |
PubChem CID | 6955 |
IUPAC-Name | Benzol-1,2-Dicarbonylchlorid |
SMILES | C1=CC=C(C(=C1)C(=O)Cl)C(=O)Cl |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10745611
|
Thermo Scientific Acros
131110050 |
5 mL | Glasflasche |
22.91 €
5 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10031400
|
Thermo Scientific Acros
131111000 |
100 mL | Glasflasche | N/A | N/A | N/A | |||
10157753
|
Thermo Scientific Acros
131115000 |
500 mL | Glasflasche | N/A | N/A | N/A | |||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
88-95-9 | |
FYXKZNLBZKRYSS-UHFFFAOYSA-N | |
6955 | |
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)Cl)C(=O)Cl |
MFCD00000666 | |
phthaloyl chloride, phthaloyl dichloride, phthalic chloride, phthalyl chloride, phthalic dichloride, phthalic acid dichloride, phthalyl dichloride, 1,2-benzenedicarbonyl dichloride, o-phthaloyl dichloride, phthaloyldichloride | |
Benzol-1,2-Dicarbonylchlorid |
Spezifikation
o-Phthaloyl dichloride | |
88-95-9 | |
Gelb | |
269.0°C to 271.0°C | |
Echt | |
C8H4Cl2O2 | |
1.5674 to 1.5694 | |
09, 805 | |
15, 7487 | |
phthaloyl chloride, phthaloyl dichloride, phthalic chloride, phthalyl chloride, phthalic dichloride, phthalic acid dichloride, phthalyl dichloride, 1,2-benzenedicarbonyl dichloride, o-phthaloyl dichloride, phthaloyldichloride | |
FYXKZNLBZKRYSS-UHFFFAOYSA-N | |
Benzol-1,2-Dicarbonylchlorid | |
6955 | |
90% |
Remainder mainly phthalic acid | |
12.0°C | |
1.4000g/mL | |
113°C | |
90% | |
C6H4(COCl)2 | |
MFCD00000666 | |
01,882; 14,263 | |
1.4 | |
Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in ether, decomposes in alcohol | |
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)Cl)C(=O)Cl | |
203.02 | |
203.02 | |
Flüssigkeit |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Kann die Atemwege reizen
GHS-P-Hinweis
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen.
KEIN Erbrechen herbeiführen.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar):Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.
Haut mit Wasser abspülen.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 201-869-
- o-Phthaloyl dichloride
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: 1,2-Benzenedicarbonyl dichloride