Learn More
o-Tolylacetylchlorid, 98 %, Thermo Scientific™
55.45 € - 162.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 10166-09-3
Summenformel C9H9ClO
Molekulargewicht (g/mol) 168.62
MDL-Nummer MFCD03424714
InChI-Schlüssel FKMIBYMTHOJWCY-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-tolyl-acetyl chloride, o-tolylacetyl chloride, 2-2-methylphenyl acetyl chloride, o-methylphenylacetyl chloride, 2-methylphenylacetyl chloride, 2-methylbenzeneacetyl chloride, 2-methylphenyl acetyl chloride, 2-methylphenylacetic acid chloride
PubChem CID 2760632
IUPAC-Name 2-(2-Methylphenyl)acetylchlorid
SMILES CC1=CC=CC=C1CC(=O)Cl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15497767
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H37418.MD
250 mg N/A N/A N/A
15487767
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
H37418.03
1 g N/A N/A N/A
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
10166-09-3
168.62
FKMIBYMTHOJWCY-UHFFFAOYSA-N
2760632
CC1=CC=CC=C1CC(=O)Cl
C9H9ClO
MFCD03424714
o-tolyl-acetyl chloride, o-tolylacetyl chloride, 2-2-methylphenyl acetyl chloride, o-methylphenylacetyl chloride, 2-methylphenylacetyl chloride, 2-methylbenzeneacetyl chloride, 2-methylphenyl acetyl chloride, 2-methylphenylacetic acid chloride
2-(2-Methylphenyl)acetylchlorid
Spezifikation
o-Tolylacetyl chloride
Rosa
C9H9ClO
UN3265
o-tolyl-acetyl chloride, o-tolylacetyl chloride, 2-2-methylphenyl acetyl chloride, o-methylphenylacetyl chloride, 2-methylphenylacetyl chloride, 2-methylbenzeneacetyl chloride, 2-methylphenyl acetyl chloride, 2-methylphenylacetic acid chloride
CC1=CC=CC=C1CC(=O)Cl
168.62
168.62
Flüssig
10166-09-3
84°C (1.5 mmHg)
MFCD03424714
Moisture sensitive
FKMIBYMTHOJWCY-UHFFFAOYSA-N
2-(2-Methylphenyl)acetylchlorid
2760632
98%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H314-H318
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packaging Group: III; Proper Shipping Name: CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen; unter Stickstoff lagern