Learn More
Palladium, 4 % Platin, 1 % auf Kohlenstoffpaste E101023-4/1, Thermo Scientific™
138.00 € - 593.00 €
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Palladium, 4% Platinum |
---|---|
Namenshinweis | 1% on carbon paste E101023-4/1 |
Farbe | Schwarz |
Physikalische Form | Pulver |
Geruch | Odorless |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15489085
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H37009.06 |
5 g | N/A | N/A | N/A | ||||
15499085
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H37009.14 |
25 g | N/A | N/A | N/A | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Palladium, 4% Platinum | |
Schwarz | |
Odorless |
1% on carbon paste E101023-4/1 | |
Pulver |
Sicherheit und Handhabung
P210-P240-P241-P280-P370+P378q
H228
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen