Learn More
Petrolether, ACS-Reagenz, Honeywell Riedel-de Haën™
ACS-Reagenz
30.15 € - 453.34 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 8030-30-6 |
---|---|
Summenformel | C5H12 |
Molekulargewicht (g/mol) | 72.15 |
MDL-Nummer | MFCD00009498 |
InChI-Schlüssel | OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | N-Pentan, Amylhydrid, Tetrafum, Pentan-Politur, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish |
PubChem CID | 8003 |
ChEBI | CHEBI:37830 |
IUPAC-Name | Pentan |
SMILES | CCCCC |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15661660
|
Honeywell-Riedel-de Haen
184519-500ML |
500 ml | Glasflasche | N/A | N/A | N/A | |||
15631660
|
Honeywell-Riedel-de Haen
184519-1L |
1 l | Glasflasche |
86.43 €
1 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15641660
|
Honeywell-Riedel-de Haen
184519-2.5L |
2.5 l | Glasflasche |
134.61 €
2.50 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15681660
|
Honeywell-Riedel-de Haen
184519-6X500ML |
6 x 500 ml | Glasflasche | N/A | N/A | N/A | |||
15671660
|
Honeywell-Riedel-de Haen
184519-6X1L |
6 x 1 l | Glasflasche |
453.34 €
6 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15651660
|
Honeywell-Riedel-de Haen
184519-20L |
20 l | Edelstahlkanne | N/A | N/A | N/A | |||
Beschreibung
ACS ALLZWECKLÖSUNGSMITTEL
- Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
- Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
- Variationen und verringern Probleme, die auf eine Kontamination mit Lösungsmitteln zurückzuführen sind
- Alle Lösungsmittel werden gemäß den allgemeinen ACS-Spezifikationen für die Verwendung getestet
Chemische Identifikatoren
8030-30-6 | |
72.15 | |
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N | |
8003 | |
Pentan |
C5H12 | |
MFCD00009498 | |
N-Pentan, Amylhydrid, Tetrafum, Pentan-Politur, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish | |
CHEBI:37830 | |
CCCCC |
Spezifikation
Petrolether | |
8030-30-6 | |
<50.0000% | |
40 °C bis 60 °C | |
C5H12 | |
UN3295 | |
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N | |
Pentan | |
8003 | |
ACS-Reagenz |
ACS-Reagenz | |
≥25.0000% | |
0.64 g/ml bei 25 °C (Lit.) | |
−30 °C | |
MFCD00009498 | |
N-Pentan, Amylhydrid, Tetrafum, Pentan-Politur, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish | |
CCCCC | |
72.15 | |
CHEBI:37830 |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 1260 Tage ab Herstellungsdatum
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse: 3; Verpackungsgruppe:3: II; Bezeichnung des Gutes: Kohlenwasserstoffe, flüssig, nicht näher spezifiziert
missing translation for 'einecsNumber' : 232-453-7
Recommended Storage : Raumtemp.