Learn More
Phosphorsäure, ACS-Reagenz, ≥85 Gew.-% in H2O, Honeywell Fluka™
ACS-Reagenz, ≥85 Gew. % in H2O
44.28 € - 223.80 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 7664-38-2, 7732-18-5 |
---|---|
Summenformel | H3O4P |
Molekulargewicht (g/mol) | 97.994 |
MDL-Nummer | MFCD00011340 |
InChI-Schlüssel | NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | Orthophosphorsäure, o-Phosphorsäure, Phosphorsäure, Weiß, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico |
PubChem CID | 1004 |
ChEBI | CHEBI:26078 |
IUPAC-Name | Phosphorsäure |
SMILES | OP(=O)(O)O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15655530
|
Honeywell-Fluka
438081-500ML |
500 ml | Poly-Flasche | N/A | N/A | N/A | |||
15635530
|
Honeywell-Fluka
438081-2.5L |
2.5 l | Poly-Flasche | N/A | N/A | N/A | |||
15665530
|
Honeywell-Fluka
438081-6X500ML |
6 x 500 ml | Poly-Flasche | N/A | N/A | N/A | |||
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Chemische Identifikatoren
7664-38-2, 7732-18-5 | |
97.994 | |
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N | |
1004 | |
Phosphorsäure |
H3O4P | |
MFCD00011340 | |
Orthophosphorsäure, o-Phosphorsäure, Phosphorsäure, Weiß, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico | |
CHEBI:26078 | |
OP(=O)(O)O |
Spezifikation
Phosphorsäure | |
7664-38-2, 7732-18-5 | |
158 °C | |
<90.0000%, <20.0000% | |
H3O4P | |
MFCD00011340 | |
1921286 | |
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N | |
Phosphorsäure | |
1004 | |
98 | |
ACS-Reagenz |
ACS-Reagenz,≥85 vol. % in H2O | |
∼40 °C (Literatur) | |
≥70.0000%, ≥10.0000% | |
1.685 g/ml bei 25 °C (Lit.) | |
H3PO4 | |
UN1805 | |
Orthophosphorsäure, o-Phosphorsäure, Phosphorsäure, Weiß, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico | |
OP(=O)(O)O | |
97.994 | |
CHEBI:26078 | |
>85% |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 900 Tage ab Herstellungsdatum
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse: 8; Verpackungsgruppe:3: III; Bezeichnung des Gutes: Phosphorsäure-Lösung
missing translation for 'einecsNumber' : 231-633-2
Recommended Storage : Raumtemp.
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Phosphoric acid
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Orthophosphoric acid