Learn More
Masterflex™ Platinvernetzte Silikonschläuche
Diese Silikonschläuche eignen sich für Anwendungen in den Bereichen Pharmazie, Biotechnologie, Luft- und Raumfahrt, Lebensmittel und Getränke sowie für allgemeine Laboranwendungen. Platinvernetzte Silikonschläuche zeichnen sich durch ihre hervorragende Hitzebeständigkeit und ihren geringen Druckverformungsrest aus.
Marke:  Masterflex™ 95802-05
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11838671
  • 156.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Geruchslos, nicht toxisch, lichtdurchlässig
  • Elastomer ist FDA-konform (21 CFR 177.2600) und erfüllt USP Klasse VI
  • Schlauch ist hergestellt gemäß GMP
  • Temperaturbereich: -50 bis 230 °C (-58 bis 446° F )
  • Sterilisieren durch: Autoklav oder Gammabestrahlung
Spezifikation
Spezifikation
FDA, USP, USDA, GMP
Silikon
-50 °C
Durchscheinend
3 mm
6.4 mm
Steril
– 50 bis 230 °C