Learn More
Masterflex™ Platinvernetzte Silikonschläuche
Diese Silikonschläuche eignen sich für Anwendungen in den Bereichen Pharmazie, Biotechnologie, Luft- und Raumfahrt, Lebensmittel und Getränke sowie für allgemeine Laboranwendungen. Platinvernetzte Silikonschläuche zeichnen sich durch ihre hervorragende Hitzebeständigkeit und ihren geringen Druckverformungsrest aus.
93.05 € - 414.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | FDA, USP, USDA, GMP |
---|---|
Material | Silikon |
Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -50 °C |
Sterilität | Steril |
Farbe | Durchscheinend |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11832140
|
Masterflex™
95802-06 |
3 mm | 9.5 mm |
337.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
![]() |
||||
11838671
|
Masterflex™
95802-05 |
3 mm | 6.4 mm |
156.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
13286960
|
Masterflex™
95802-04 |
3 mm | 4.8 mm |
155.00 €
25 Fuß |
N/A | ||||
15105403
|
Masterflex™
95802-02 |
1.6 mm | 3.2 mm |
93.05 €
7.50 Meter |
N/A | ||||
15382314
|
Masterflex™
95802-13 |
6.4 mm | 11.1 mm |
301.00 €
1 Packung |
N/A | ||||
11848671
|
Masterflex™
95802-10 |
4.8 mm | 11.1 mm |
414.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Geruchslos, nicht toxisch, lichtdurchlässig
- Elastomer ist FDA-konform (21 CFR 177.2600) und erfüllt USP Klasse VI
- Schlauch ist hergestellt gemäß GMP
- Temperaturbereich: -50 bis 230 °C (-58 bis 446° F )
- Sterilisieren durch: Autoklav oder Gammabestrahlung
Spezifikation
FDA, USP, USDA, GMP | |
-50 °C | |
Durchscheinend |
Silikon | |
Steril |