Learn More
Masterflex™ Platinvernetzte Silikonschläuche
Diese Silikonschläuche eignen sich für Anwendungen in den Bereichen Pharmazie, Biotechnologie, Luft- und Raumfahrt, Lebensmittel und Getränke sowie für allgemeine Laboranwendungen. Platinvernetzte Silikonschläuche zeichnen sich durch ihre hervorragende Hitzebeständigkeit und ihren geringen Druckverformungsrest aus.
Marke: Masterflex™ 95802-13
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Geruchslos, nicht toxisch, lichtdurchlässig
- Elastomer ist FDA-konform (21 CFR 177.2600) und erfüllt USP Klasse VI
- Schlauch ist hergestellt gemäß GMP
- Temperaturbereich: -50 bis 230 °C (-58 bis 446° F )
- Sterilisieren durch: Autoklav oder Gammabestrahlung
Spezifikation
FDA, USP, USDA, GMP | |
Silikon | |
-50 °C | |
Durchscheinend |
6.4 mm | |
11.1 mm | |
Steril | |
– 50 bis 230 °C |