Learn More
Kaliumantimon(III)-oxidtartrat Sesquihydrat,+99 %, Thermo Scientific Chemicals
40.90 € - 410.04 €
Chemische Identifikatoren
CAS 28300-74-5
Summenformel 1·5 H2O
Molekulargewicht (g/mol) 333.93
MDL-Nummer MFCD00167056
Synonym Antimonyl potassium tartrate sesquihydrate
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10174800
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
223801000
100 g Glasflasche
40.90 €
100 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10772841
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
223805000
500 g Glasflasche
123.62 €
500 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10105363
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
223800025
2.5 kg Glasflasche
410.04 €
2.50 Kilogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
28300-74-5
333.93
Antimonyl potassium tartrate sesquihydrate
1·5 H2O
MFCD00167056
Spezifikation
Potassium antimonyl tartrate sesquihydrate
99+%
Weiß
99% min. (Iodometry)
MFCD00167056
Antimonyl potassium tartrate sesquihydrate
333.93
≥99%
2.7% max. (105°C)
100,0 °C
28300-74-5
Feines Kristallpulver
1·5 H2O
15, 691
Solubility in water: 8.3%. Other solubilities: 1g/3mL boiling water, 1g/15mL glycerol, insoluble in alcohol
333.93
Echt
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
GHS-P-Hinweis
BEI VERSCHLUCKEN:Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
BEI EINATMEN:Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse CC6825000
Produktidentifikator
  • Potassium antimonyl tartrate sesquihydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.