Learn More
R-(-)-Mandelsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
24.80 € - 215.07 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 611-71-2 |
---|---|
Summenformel | C8H8O3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 152.15 |
MDL-Nummer | MFCD00064251 |
InChI-Schlüssel | IWYDHOAUDWTVEP-SSDOTTSWSA-N |
Synonym | r-mandelic acid, r---mandelic acid, d-mandelic acid, r-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, #NAME?, d--mandelic acid, d---mandelic acid, 2r-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, r-alpha-hydroxyphenylacetic acid, d-2-phenylglycolic acid |
PubChem CID | 11914 |
ChEBI | CHEBI:17656 |
IUPAC-Name | (2R)-2-Hydroxy-2-Phenylessigsäure |
SMILES | O[C@@H](C(O)=O)C1=CC=CC=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11407836
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14767.06 |
5 g | N/A | N/A | N/A | ||||
11417836
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14767.14 |
25 g |
78.69 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11427836
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14767.22 |
100 g |
215.07 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
(R)-(-)-Mandelic acid, is used as a antiseptic ingredient particularly against urinary tract infections.Mandelic acid and its derivatives are used to apply the dual activities as an antibacterial agent and as an antiaging agent. It is used as an intermediate for the synthesis of target molecules for other applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen(R)-(-)-Mandelsäure, wird als antiseptischer Bestandteil insbesondere gegen Harnwegsinfektionen verwendet.Mandelsäure und ihre Derivate werden zur Anwendung der dualen Aktivitäten als antibakterielles und Anti-Aging-Mittel verwendet. Wird als Zwischenprodukt für die Synthese von Zielmolekülen für andere Anwendungen verwendet.
Löslichkeit
Ist teilweise wasserlöslich, frei löslich in Isopropyl und Ethylalkohol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Lichtempfindlich. Stabil unter normalen Bedingungen. Nicht kompatibel mit starken Basen, starken Oxidationsmitteln.
Chemische Identifikatoren
611-71-2 | |
152.15 | |
IWYDHOAUDWTVEP-SSDOTTSWSA-N | |
11914 | |
(2R)-2-Hydroxy-2-Phenylessigsäure |
C8H8O3 | |
MFCD00064251 | |
r-mandelic acid, r---mandelic acid, d-mandelic acid, r-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, #NAME?, d--mandelic acid, d---mandelic acid, 2r-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, r-alpha-hydroxyphenylacetic acid, d-2-phenylglycolic acid | |
CHEBI:17656 | |
O[C@@H](C(O)=O)C1=CC=CC=C1 |
Spezifikation
(R)-(-)-Mandelic acid | |
130°C to 134°C | |
MFCD00064251 | |
r-mandelic acid, r---mandelic acid, d-mandelic acid, r-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, #NAME?, d--mandelic acid, d---mandelic acid, 2r-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, r-alpha-hydroxyphenylacetic acid, d-2-phenylglycolic acid | |
IWYDHOAUDWTVEP-SSDOTTSWSA-N | |
(2R)-2-Hydroxy-2-Phenylessigsäure | |
11914 | |
152.15 | |
-153° (c=5 in Water) |
611-71-2 | |
C8H8O3 | |
2691094 | |
It is partly soluble in water,freely soluble in isopropyl and ethyl alcohol. | |
O[C@@H](C(O)=O)C1=CC=CC=C1 | |
152.15 | |
CHEBI:17656 | |
98% | |
Light sensitive |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H318
Verursacht schwere Augenschäden.
P280-P305+P351+P338-P310
Gehäuse H318
missing translation for 'einecsNumber' : 210-276-6
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen