Learn More
Buerkle™ Schnellkupplungen, NW 6,4 mm, Stiftanschlüsse, abgewinkelte Nippel mit Schlauchdüse
Schneller und sicherer Anschluss für Flüssigkeiten, Gase, Druckluft und Vakuum. Die Buerkle™ Schnellkupplungen sind sich ideal zum einfachen Anschließen und Trennen von Schläuchen, Maschinen, Geräten, Behältern und mehr.
Marke:  Buerkle™ 8775-2140
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15301597
  • 36.90 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Aus Polyoxymethylen hergestellt
  • Maximaler Durchfluss möglich
  • Einfache Einhandbedienung
  • Ein sicherer O-Ring gewährleistet die Dichtheit der Kupplungen
  • Betriebsdruck bei 20 °C: mit Vakuum bis zu 10 bar
  • Betriebstemperatur von -40 °C bis +80 °C
  • Die Kupplungen werden einfach miteinander verbunden, rasten automatisch ein und öffnen die Ventile
  • Beim Trennen werden die Ventile automatisch versiegelt, es tritt kein Leck auf
Spezifikation
Spezifikation
6,5 mm
31 mm
0 °C
Mit Ventil
110 °C
Polypropylen
6,5 mm Schlauch
6,4 mm
8 bar
Schnellverbindung