Learn More
Buerkle™ Schnellkupplungen, NW 6,4 mm, Stiftanschlüsse, abgewinkelte Nippel mit Schlauchdüse
Schneller und sicherer Anschluss für Flüssigkeiten, Gase, Druckluft und Vakuum. Die Buerkle™ Schnellkupplungen sind sich ideal zum einfachen Anschließen und Trennen von Schläuchen, Maschinen, Geräten, Behältern und mehr.
19.50 € - 36.90 €
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) | 6,5 mm |
---|---|
Gesamtlänge (metrisch) | 31 mm |
Zur Verwendung mit | 6,5 mm Schlauch |
Breite (metrisch) | 6,4 mm |
Produkttyp | Schnellverbindung |
Produktcode | Marke | Material | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15381587
|
Buerkle™
8775-1040 |
POM | Ohne Ventil |
19.50 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15301597
|
Buerkle™
8775-2140 |
Polypropylen | Mit Ventil |
36.90 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
- Aus Polyoxymethylen hergestellt
- Maximaler Durchfluss möglich
- Einfache Einhandbedienung
- Ein sicherer O-Ring gewährleistet die Dichtheit der Kupplungen
- Betriebsdruck bei 20 °C: mit Vakuum bis zu 10 bar
- Betriebstemperatur von -40 °C bis +80 °C
- Die Kupplungen werden einfach miteinander verbunden, rasten automatisch ein und öffnen die Ventile
- Beim Trennen werden die Ventile automatisch versiegelt, es tritt kein Leck auf
Spezifikation
6,5 mm | |
6,5 mm Schlauch | |
Schnellverbindung |
31 mm | |
6,4 mm |