Learn More
Buerkle™ Schnellkupplungen, NW 6,4 mm, Stiftanschlüsse, abgewinkelte Nippel mit Schlauchdüse
Schneller und sicherer Anschluss für Flüssigkeiten, Gase, Druckluft und Vakuum. Die Buerkle™ Schnellkupplungen sind sich ideal zum einfachen Anschließen und Trennen von Schläuchen, Maschinen, Geräten, Behältern und mehr.
Marke: Buerkle™ 8775-1040
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aus Polyoxymethylen hergestellt
- Maximaler Durchfluss möglich
- Einfache Einhandbedienung
- Ein sicherer O-Ring gewährleistet die Dichtheit der Kupplungen
- Betriebsdruck bei 20 °C: mit Vakuum bis zu 10 bar
- Betriebstemperatur von -40 °C bis +80 °C
- Die Kupplungen werden einfach miteinander verbunden, rasten automatisch ein und öffnen die Ventile
- Beim Trennen werden die Ventile automatisch versiegelt, es tritt kein Leck auf
Spezifikation
6,5 mm | |
31 mm | |
-40 °C | |
Ohne Ventil | |
80 °C |
POM | |
6,5 mm Schlauch | |
6,4 mm | |
10 bar | |
Schnellverbindung |