Learn More
Fisherbrand™ Durchsichtige Packer-Weithalsflaschen mi PTFE-beschichteten Verschlusskappen
Zur Lagerung von flüssigen Proben. Die Fisherbrand™ klaren Boston-Rundflaschen mit weißen Kappen mit Einlagen aus Polypropylen-Zellstoff/Vinyl sind transparent für eine gute Sicht auf den Inhalt.
147.90 € - 199.00 €
Spezifikation
Farbe | Durchsichtig |
---|---|
Material | Glas |
Verschlussfarbe | Weiß |
Auskleidungsmaterial | Zellstoff/Vinyl |
Closure Included | Ja |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlussgröße | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlussgröße | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11744239
|
Fisherbrand™
02911790 |
60 ml | 20-400 mm | 288/Karton | N/A | N/A | N/A | ||
11754239
|
Fisherbrand™
02911730 |
120 ml | 22-400 mm | 160/Karton | N/A | N/A | N/A | ||
11764239
|
Fisherbrand™
02911732 |
240 mL | 24-400 mm | 108/Cs. | N/A | N/A | N/A | ||
Beschreibung
Die Boston-Rundflaschen aus transparentem Glas eignen sich hervorragend für den allgemeinen Gebrauch und sind ideal für Anwendungen, bei denen die Integrität des Inhalts und eine gute Sicht auf die Probe oder Substanz wichtig sind. Die runden Boston-Flaschen haben eine enge Schraubhalsöffnung, geschwungene Schultern und einen runden Körper. Das Glas garantiert eine minimale chemische Beeinträchtigung des Inhalts. Klarglas (Flintglas) ist besonders geeignet, wenn die Sicht wichtig, aber kein Schutz vor UV-Strahlung erforderlich ist. Die umweltfreundlichen Flaschen helfen bei der Vermeidung von Abfall und gewährleisten die Produktintegrität bei einer langfristigen Lagerung.
- Mit enger Schraubhalsöffnung, geschwungenen Schultern und rundem Körper
Spezifikation
Durchsichtig | |
Weiß | |
Ja | |
Boston Round | |
Poly/Vinyl | |
Schraubkappe |
Glas | |
Zellstoff/Vinyl | |
Eng | |
Runde Boston-Flasche | |
Polypropylen | |
Yes |