Learn More
(S)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidin, 1 M-Lösung in Toluol, Thermo Scientific Chemicals
29.30 € - 251.25 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 112022-81-8 |
---|---|
Summenformel | C18H20BNO |
Molekulargewicht (g/mol) | 277.17 |
MDL-Nummer | MFCD00078439 |
InChI-Schlüssel | VMKAFJQFKBASMU-KRWDZBQOSA-N |
Synonym | s-2-methyl-cbs-oxazaborolidine, s-methyl oxazaborolidine, s---2-methyl-cbs-oxazaborolidine, s-5,5-diphenyl-2-methyl-3,4-propano-1,3,2-oxazaborolidine, corey catalyst, s-methyl-cbs-oxazaborolidine, s-3,3-diphenyl-1-methylpyrrolidino 1,2-c-1,3,2-oxazaborole, s-me-cbs catalyst, s-methyl-cbs, s-me-cbs |
PubChem CID | 2734713 |
IUPAC-Name | (3aS)-1-Methyl-3,3-diphenyl-3a,4,5,6-tetrahydropyrrol[1,2-c][1,3,2]oxazaborol |
SMILES | [H][C@@]12CCCN1B(C)OC2(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11383596
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L14583.XF |
1 mL | N/A | N/A | N/A | ||||
11393596
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L14583.AA |
5 mL |
73.26 €
5 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11303606
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L14583.AC |
25 mL |
251.25 €
25 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
(S)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine is used as an oxazaborolidine catalyst. It is also employed in the asymmetric reduction of prochiral ketones. Other applications include the enantioselective synthesis of α-hydroxy acids, α-amino acids, C2-symmetrical ferrocenyl diols and propargyl alcohols. It is an anhydrous catalyst for CBS reduction reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen(S)-2-Methyl-CBS-Oxazaborolidin wird als Oxazaborolidin-Katalysator verwendet. Es wird auch bei der asymmetrischen Reduktion prochiraler Ketone eingesetzt. Weitere Anwendungen sind die enantioselektive Synthese von α-Hydroxysäuren, α-Aminosäuren, C2-symmetrische Ferrocenyldiole und Proparylalkohole. Es ist ein wasserfreier Katalysator für die ′CBS′-Reduktionsreaktion.
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Chemische Identifikatoren
112022-81-8 | |
277.17 | |
VMKAFJQFKBASMU-KRWDZBQOSA-N | |
2734713 | |
[H][C@@]12CCCN1B(C)OC2(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
C18H20BNO | |
MFCD00078439 | |
s-2-methyl-cbs-oxazaborolidine, s-methyl oxazaborolidine, s---2-methyl-cbs-oxazaborolidine, s-5,5-diphenyl-2-methyl-3,4-propano-1,3,2-oxazaborolidine, corey catalyst, s-methyl-cbs-oxazaborolidine, s-3,3-diphenyl-1-methylpyrrolidino 1,2-c-1,3,2-oxazaborole, s-me-cbs catalyst, s-methyl-cbs, s-me-cbs | |
(3aS)-1-Methyl-3,3-diphenyl-3a,4,5,6-tetrahydropyrrol[1,2-c][1,3,2]oxazaborol |
Spezifikation
(S)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine | |
0.925 | |
C18H20BNO | |
UN1993 | |
s-2-methyl-cbs-oxazaborolidine, s-methyl oxazaborolidine, s---2-methyl-cbs-oxazaborolidine, s-5,5-diphenyl-2-methyl-3,4-propano-1,3,2-oxazaborolidine, corey catalyst, s-methyl-cbs-oxazaborolidine, s-3,3-diphenyl-1-methylpyrrolidino 1,2-c-1,3,2-oxazaborole, s-me-cbs catalyst, s-methyl-cbs, s-me-cbs | |
VMKAFJQFKBASMU-KRWDZBQOSA-N | |
(3aS)-1-Methyl-3,3-diphenyl-3a,4,5,6-tetrahydropyrrol[1,2-c][1,3,2]oxazaborol | |
2734713 | |
1M Lsg. in Toluol |
112022-81-8 | |
4°C (39°F) | |
MFCD00078439 | |
Air and moisture sensitive | |
Hydrolyzes in water. | |
[H][C@@]12CCCN1B(C)OC2(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 | |
277.17 | |
277.17 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H224-H304-H361-H373-H332-H315-H336
Extremely flammable liquid and vapor.
May be fatal if swallowed and enters airways.
Suspected of damaging fertility or the unborn child.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Harmful if inhaled.
Causes skin irritation.
May cause drowsiness or dizziness.
P201-P202-P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P281-P301+P310-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P310-P330-P331-P332+P313-P363-P370+P378q-P50
H225-H302-H304-H315-H318-H335-H336-H361d-H372
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:3; Verpackungsgruppe:II; Bezeichnung des Gutes:ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEITEN, NICHt NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen