Learn More
Samarium(III)-bromid-Hexahydrat, 99.99 %, Thermo Scientific™
54.17 € - 162.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 13517-12-9 |
---|---|
Summenformel | Br3H12O6Sm |
Molekulargewicht (g/mol) | 498.162 |
MDL-Nummer | MFCD00192430 |
InChI-Schlüssel | LXJDCZVUWJNXRL-UHFFFAOYSA-K |
Synonym | acmc-20ajrk, samarium bromide hexahydrate, samarium 3+ bromide-water 1/3/6, samarium iii bromide hexahydrate, reacton™ |
PubChem CID | 57348178 |
IUPAC-Name | Samarium(3+); Tribromid; Hexahydrat |
SMILES | O.O.O.O.O.O.[Br-].[Br-].[Br-].[Sm+3] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11443717
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18191.09 |
10 g |
54.17 €
10 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11453717
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18191.18 |
50 g | N/A | N/A | N/A | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
13517-12-9 | |
498.162 | |
LXJDCZVUWJNXRL-UHFFFAOYSA-K | |
57348178 | |
O.O.O.O.O.O.[Br-].[Br-].[Br-].[Sm+3] |
Br3H12O6Sm | |
MFCD00192430 | |
acmc-20ajrk, samarium bromide hexahydrate, samarium 3+ bromide-water 1/3/6, samarium iii bromide hexahydrate, reacton™ | |
Samarium(3+); Tribromid; Hexahydrat |
Spezifikation
Samarium(III) bromide hexahydrate | |
13517-12-9 | |
MFCD00192430 | |
LXJDCZVUWJNXRL-UHFFFAOYSA-K | |
Samarium(3+); Tribromid; Hexahydrat | |
57348178 | |
99.99% |
>640°C | |
Br3H12O6Sm | |
acmc-20ajrk, samarium bromide hexahydrate, samarium 3+ bromide-water 1/3/6, samarium iii bromide hexahydrate, reacton™ | |
O.O.O.O.O.O.[Br-].[Br-].[Br-].[Sm+3] | |
498.162 | |
498.15 (390.06 Anhydrous) | |
Hygroscopic |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 237-347-4
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen