Learn More
Natriumhypochloritlösung, purum,≈10% (RT), Honeywell Fluka™
Purum, ∼10 % (RT)
73.90 € - 247.43 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 7681-52-9 |
---|---|
Summenformel | ClNaO |
Molekulargewicht (g/mol) | 74.439 |
MDL-Nummer | MFCD00011120 |
InChI-Schlüssel | SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | Natriumhypochlorit, Natriumoxychlorid, Javelwasser, Hypochlorsäure, Natriumsalz, Carrel-Dakin-Lösung, javex, javelle water, hypochlorous acid, sodium salt, hypochlorite sodium, carrel-dakin solution |
PubChem CID | 23665760 |
ChEBI | CHEBI:32146 |
IUPAC-Name | Natrium;Hypochlorit |
SMILES | [O-]Kl.[Na+] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15666830
|
Honeywell-Fluka
71696-2.5L |
2.5 l |
73.90 €
2.50 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15656830
|
Honeywell-Fluka
71696-10L |
10 l |
247.43 €
10 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- ≥95 % für den allgemeinen Laboreinsatz
Chemische Identifikatoren
7681-52-9 | |
74.439 | |
SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N | |
23665760 | |
Natrium;Hypochlorit |
ClNaO | |
MFCD00011120 | |
Natriumhypochlorit, Natriumoxychlorid, Javelwasser, Hypochlorsäure, Natriumsalz, Carrel-Dakin-Lösung, javex, javelle water, hypochlorous acid, sodium salt, hypochlorite sodium, carrel-dakin solution | |
CHEBI:32146 | |
[O-]Kl.[Na+] |
Spezifikation
Natriumhypochloritlösung | |
ClNaO | |
MFCD00011120 | |
Natriumhypochlorit, Natriumoxychlorid, Javelwasser, Hypochlorsäure, Natriumsalz, Carrel-Dakin-Lösung, javex, javelle water, hypochlorous acid, sodium salt, hypochlorite sodium, carrel-dakin solution | |
[O-]Kl.[Na+] | |
74.439 | |
CHEBI:32146 | |
10 % (RT) | |
≈10 % (RT) |
7681-52-9 | |
NaClO | |
UN1791 | |
SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N | |
Natrium;Hypochlorit | |
23665760 | |
74.44 mol | |
purum | |
1.21 - 1.26 g/ml bei 20 °C |
Sicherheit und Handhabung
P273-P280-P303 + P361 + P353-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338-P391
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Sodium hypochlorite solution
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- EUH031-Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: sodium hypochlorite,solution