Learn More
Natriumthiosulfat, Honeywell
Reagenzgütegrad, 99 %
40.32 € - 228.85 €
Chemische Identifikatoren
CAS 7772-98-7
Summenformel Na2O3S2
Molekulargewicht (g/mol) 158.10
MDL-Nummer MFCD00003499
InChI-Schlüssel AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Synonym Natriumthiosulfat, Dinatriumthiosulfat, Natriumthiosulfat wasserfrei, Chlorhärtung, Chlorkontrolle, Thioschwefelsäure, Dinatriumsalz, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt
PubChem CID 24477
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15652050
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Honeywell Research Chemicals
217263-250G
250 g N/A N/A N/A
15632050
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Honeywell Research Chemicals
217263-1KG
1 kg N/A N/A N/A
15642050
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Honeywell Research Chemicals
217263-2.5KG
2.5 kg N/A N/A N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • ≥95 % für den allgemeinen Laboreinsatz
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7772-98-7
158.10
AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
24477
Na2O3S2
MFCD00003499
Natriumthiosulfat, Dinatriumthiosulfat, Natriumthiosulfat wasserfrei, Chlorhärtung, Chlorkontrolle, Thioschwefelsäure, Dinatriumsalz, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt
[Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
Spezifikation
Natriumthiosulfat
Na2O3S2
MFCD00003499
Natriumthiosulfat, Dinatriumthiosulfat, Natriumthiosulfat wasserfrei, Chlorhärtung, Chlorkontrolle, Thioschwefelsäure, Dinatriumsalz, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt
[Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
158.10
158.11 mol
ReagentPlus™
7772-98-7
Na2S2O3
NONH für alle Transportarten
AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Dinatrium;dioxido-oxo-sulfanyliden-$l^{6}-Sulfan
24477
99 %
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 231-867-5
missing translation for 'rtecsNumber' : XN6476000