Learn More
Buerkle™ SteriPlast™/LaboPlast™ Schöpfkelle, langer Griff
Für die Probenahme von Flüssigkeiten und viskosen Medien sowie Pulvern und Granulaten eignet sich die Schöpfkelle. Die Kelle hat eine glatte Unterkante und abgerundete Ecken. Mit diesen ist es möglich, jeden Winkel im Behälter zu erreichen oder Medium direkt vom Behälterboden aufzunehmen.
Marke: Buerkle™ 5379-0026
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Produkt aus nachwachsenden Rohstoffen
- Bio-PE, weiß
- Einzeln verpackt
- Grifflänge 300 mm
- Zum einmaligen Gebrauch
- Im Reinraum hergestellt (Reinraumklasse 7)
- Entspricht den EU-Lebensmittelanforderungen und FDA-Vorschriften
Spezifikation
Probenehmer | |
Nicht autoklavierbar | |
30 mL | |
Unsteril | |
300 mm |
Bio-PE | |
Langer Griff | |
Ja | |
Entspricht den EU-Lebensmittelanforderungen und FDA-Vorschriften |