Learn More
Buerkle™ SteriPlast™/LaboPlast™ Schöpfkelle, langer Griff
Für die Probenahme von Flüssigkeiten und viskosen Medien sowie Pulvern und Granulaten eignet sich die Schöpfkelle. Die Kelle hat eine glatte Unterkante und abgerundete Ecken. Mit diesen ist es möglich, jeden Winkel im Behälter zu erreichen oder Medium direkt vom Behälterboden aufzunehmen.
28.50 € - 35.20 €
Spezifikation
Produkttyp | Probenehmer |
---|---|
Material | Bio-PE |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Enthält | Langer Griff |
Kapazität (metrisch) | 30 mL |
Produktcode | Marke | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17218640
![]() ![]() |
Buerkle™
5379-0026 |
Unsteril |
28.50 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
17238640
![]() ![]() |
Buerkle™
5379-1026 |
Steril |
35.20 €
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Produkt aus nachwachsenden Rohstoffen
- Bio-PE, weiß
- Einzeln verpackt
- Grifflänge 300 mm
- Für den Einmalgebrauch
- Reinraumgefertigt (Reinraumklasse 7)
- Entsprechend EU-Lebensmittel- und FDA-Richtlinien
Spezifikation
Probenehmer | |
Nicht autoklavierbar | |
30 mL | |
Entspricht den EU-Lebensmittelanforderungen und FDA-Vorschriften |
Bio-PE | |
Langer Griff | |
Ja | |
300 mm |